Läs mer
Triphenylphosphine-d15, CDN
Specifikationer
Specifikationer
| Kemiskt namn eller material | Triphenylphosphine-d15 |
| CAS | 24762-44-5 |
| Molekylformel | C18 D15 P |
| Kvantitet | 0.25 g |
| Synonym | tris(2,3,4,5,6-Pentadeuteriophenyl)phosphane-d15, Phosphine, tri(phenyl-2,3,4,5,6-d5)- (ACI), Phosphine, tri(phenyl-d5)- (8 CI, 9 CI), Tri(phenyl-2,3,4,5,6-d5)phosphine (ACI), Perdeuterotriphenylphosphine, Tris(pentadeuterophenyl)phosphine |
| InChI formel | InChI=1 S/C18H15P/c1-4-10-16(11-5-1)19(17-12-6-2-7-13-17)18-14-8-3-9-15-18/h1-15 H/i1D,2 D,3 D,4 D,5 D,6 D,7 D,8 D,9 D,10 D,11 D,12 D,13 D,14 D,15 D |
| LEDER | [2 H]c1c([2 H])c([2 H])c(P(c2c([2 H])c([2 H])c([2 H])c([2 H])c2[2 H])c3c([2 H])c([2 H])c([2 H])c([2 H])c3[2 H])c([2 H])c1[2 H] |
| IUPAC-namn | tris(2,3,4,5,6-pentadeuteriophenyl)phosphane |
| Molekylvikt (g/mol) | 277.38 |
| Formel vikt | 277.1853 g/mol |
| Visa mer |