Läs mer
Trifenylfosfin-d15, TRC
Produktkod. 30454742
Change view
Kvantitet:
50 mg
Produktkod. Kvantitet
30454742 50 mg
1 options
Reglering: Begränsningar kan gälla för köp av denna produkt och vi kan behöva begära ytterligare dokumentation från dig.
Produktkod. 30454742 Leverantör Toronto Research Chemicals Leverantörsnummer TRCT80897750MG
 Begränsad artikel
Beräknad leverans: 10-12-2026
Reglering: Begränsningar kan gälla för köp av denna produkt och vi kan behöva begära ytterligare dokumentation från dig.
Högrena organiska molekyler och analytiska standarder, strategiskt levererade världen över för att möjliggöra innovation och kommersiell framgång.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifikationer
Kemiskt namn eller material Triphenylphosphine-d15
CAS 24762-44-5
Molekylformel C18 D15 P
Kvantitet 50 mg
Synonym tris(2,3,4,5,6-Pentadeuteriophenyl)phosphane-d15, Phosphine','tri(phenyl-2,3,4,5,6-d5)- (ACI), Phosphine','tri(phenyl-d5)- (8CI','9CI), Tri(phenyl-2,3,4,5,6-d5)phosphine (ACI), Perdeuterotriphenylphosphine, Tris(pentadeuterophenyl)phosphine
InChI formel InChI=1S/C18H15P/c1-4-10-16(11-5-1)19(17-12-6-2-7-13-17)18-14-8-3-9-15-18/h1-15H/i1D,2D,3D,4D,5D,6D,7D,8D,9D,10D,11D,12D,13D,14D,15D
LEDER [2H]c1c([2H])c([2H])c(P(c2c([2H])c([2H])c([2H])c([2H])c2[2H])c3c([2H])c([2H])c([2H])c([2H])c3[2H])c([2H])c1[2H]
IUPAC-namn Tris(2,3,4,5,6-pentadeuteriofhenyl)fosfan
Molekylvikt (g/mol) 277.38
Formel vikt 277.1853