Läs mer
Trifenylfosfindibromid, 96 %
Produktkod. 11414593
Change view
Kvantitet:
10 g
50 g
250 g
Förpackningsstorlek:
10g
250g
50g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Kvantitet Förpackningsstorlek
11414593 10 g 10g
11424593 50 g 50g
11434593 250 g 250g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Produktkod. 11414593 Leverantör Thermo Scientific Alfa Aesar Leverantörsnummer A11552.09
 Begränsad artikel
I lager
CAS: 1034-39-5 | C18H15Br2P | 422,10 g/mol
Trifenylfosfindibromid används som reagens för omvandling av aldoximer till nitriler. Det fungerar som ett reagens för klyvning av acetaler. Det reagerar med aminer för att ge iminofosforaner. Vidare tjänar det som ett reagens vid framställning av alkyl- och arylbromider från alkoholer och fenoler utan omlagring.
Detta Thermo Scientific Chemicals varumärkesprodukt var ursprungligen en del av Alfa Aesar produktportfölj. Viss dokumentation och etikettinformation kan referera till det äldre varumärket. Originalet Alfa Aesar produkt-/artikelkod eller SKU-referens har inte ändrats som en del av varumärkesövergången till Thermo Scientific Chemicals .
Tillämpningar
Trifenylfosfindibromid används som reagens för omvandling av aldoximer till nitriler. Det fungerar som ett reagens för klyvning av acetaler. Det reagerar med aminer för att ge iminofosforaner. Vidare tjänar det som ett reagens vid framställning av alkyl- och arylbromider från alkoholer och fenoler utan omlagring.
Löslighet
Löslig i vatten, diklormetan, acetonitril, fenylcyanid, dimetylformamid, eter, kloroform, alkohol, koltetraklorid, ättiksyra och koldisulfid. Svårlöslig i fenylklorid, trifenylfosfin och fenylhydrid. Olösligt i vattenhaltigt brom.
Anteckningar
Fuktkänslig. Förvara på en sval plats. Inkompatibel med starka baser, starka oxidationsmedel, baser och aktiva metaller.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiska identifierare
CAS 1034-39-5
Molekylformel C18H15Br2P
Molekylvikt (g/mol) 422.10
MDL-nummer MFCD00000054
InChI-nyckel OCXGTPDKNBIOTF-UHFFFAOYSA-N
Synonym dibromotriphenylphosphorane, phosphorane, dibromotriphenyl, triphenyldibromophosphorane, unii-7y0j6r63jd, bromotriphenylphosphonium bromide, dibromotriphenyl-??-phosphane, dibromotriphenylphosphine, dibromtriphenylphosphorane, triphenylphosphinedibromide, dibromo triphenylphosphorane
PubChem CID 70579
IUPAC-namn dibrom(trifenyl)-$1^{5}-fosfan
LEDER BrP(Br)(C1=CC=CC=C1)(C1=CC=CC=C1)C1=CC=CC=C1
Specifikationer
Kemiskt namn eller material Triphenylphosphine dibromide
Smältpunkt ∼260 °C (dekomposition)
Kvantitet 10 g
UN-nummer UN3261
Beilstein 917652
Känslighet Känslig för fukt
Löslighetsinformation Löslig i vatten, diklormetan, acetonitril, fenylcyanid, dimetylformamid, eter, kloroform, alkohol, koltetraklorid, ättiksyra och koldisulfid. Sparsamt löslig i fenylklorid, trifenylfosfin och fenylhydrid. Olöslig i vattenbrom.
Formel vikt 422.1
Procent renhet 96%
Användningsområde
1,2-propandiol används i frostskyddsmedel och avisningslösningar för bilar, båtar och flygplan. Det används också för att skapa ofarlig, konstgjord rök för tränings- och teaterändamål. Det används som ett fuktighetsbevarande lösningsmedel och konserveringsmedel i livsmedel. Det fungerar som lösningsmedel för färger och plaster. Vidare används det vid tillverkning av mjölksyra genom grön katalytisk oxidation, propanal och propylenkarbonat. Det används också inom veterinärmedicin som oral behandling för hyperketonemi hos idisslare. Utöver detta reagerar den med propylenoxid för att framställa oligomerer.
Löslighet
Blandbar med vatten, bensen, aceton, kloroform och eter. Oblandbar med fasta oljor.