Läs mer
Triphenylphosphine dibromide, 96%
Beskrivning
Trifenylfosfindibromid används som reagens för omvandling av aldoximer till nitriler. Det fungerar som ett reagens för klyvning av acetaler. Det reagerar med aminer för att ge iminofosforaner. Vidare tjänar det som ett reagens vid framställning av alkyl- och arylbromider från alkoholer och fenoler utan omlagring.
Detta Thermo Scientific Chemicals varumärkesprodukt var ursprungligen en del av Alfa Aesar produktportfölj. Viss dokumentation och etikettinformation kan referera till det äldre varumärket. Originalet Alfa Aesar produkt-/artikelkod eller SKU-referens har inte ändrats som en del av varumärkesövergången till Thermo Scientific Chemicals .
Trifenylfosfindibromid används som reagens för omvandling av aldoximer till nitriler. Det fungerar som ett reagens för klyvning av acetaler. Det reagerar med aminer för att ge iminofosforaner. Vidare tjänar det som ett reagens vid framställning av alkyl- och arylbromider från alkoholer och fenoler utan omlagring.
Löslighet
Löslig i vatten, diklormetan, acetonitril, fenylcyanid, dimetylformamid, eter, kloroform, alkohol, koltetraklorid, ättiksyra och koldisulfid. Svårlöslig i fenylklorid, trifenylfosfin och fenylhydrid. Olösligt i vattenhaltigt brom.
Anteckningar
Fuktkänslig. Förvara på en sval plats. Inkompatibel med starka baser, starka oxidationsmedel, baser och aktiva metaller.
Specifikationer
Specifikationer
| Kemiskt namn eller material | Triphenylphosphine dibromide |
| Smältpunkt | ∼260°C (decomposition) |
| Kvantitet | 50 g |
| UN-nummer | UN3261 |
| Beilstein | 917652 |
| Känslighet | Moisture sensitive |
| Löslighetsinformation | Soluble in water,dichloromethane,acetonitrile,phenyl cyanide,dimethyl formamide,ether,chloroform,alcohol,carbon tetrachloride,acetic acid and carbon disulfide. Sparingly soluble in phenyl chloride,triphenylphosphine and phenyl hydride. Insoluble in aqueous bromine. |
| Formel vikt | 422.1 |
| Procent renhet | 96% |
Användningsområde
1,2-propandiol används i frostskyddsmedel och avisningslösningar för bilar, båtar och flygplan. Det används också för att skapa ofarlig, konstgjord rök för tränings- och teaterändamål. Det används som ett fuktighetsbevarande lösningsmedel och konserveringsmedel i livsmedel. Det fungerar som lösningsmedel för färger och plaster. Vidare används det vid tillverkning av mjölksyra genom grön katalytisk oxidation, propanal och propylenkarbonat. Det används också inom veterinärmedicin som oral behandling för hyperketonemi hos idisslare. Utöver detta reagerar den med propylenoxid för att framställa oligomerer.
Löslighet
Blandbar med vatten, bensen, aceton, kloroform och eter. Oblandbar med fasta oljor.