Läs mer
Trifenylfosfin, flake, 99 %
Beskrivning
Vid syntes av organiska föreningar, fosfoniumsalter och andra fosforföreningar, och som polymerisationsinitiator, används trifenylfosfin vid syntes av organiska föreningar på grund av dess nukleofilicitet och dess reducerande karaktär. Det är involverat i syntesen av biarylföreningar, fosfoniumsalter och andra fosforföreningar. Som ett reduktionsmedel används det för att framställa aromatiska aminer från motsvarande aromatiska N-oxider. Den anjoniska fosfinen isoleras vanligtvis som trinatriumsaltet, som reagerar med rodium för att bilda ett komplex som finner användning i industriella hydroformyleringsreaktioner. Den används också för att framställa Wilkinsons katalysator, RhCl(PPh 3 ) 3 användbar för att katalysera hydreringen av alkener och tetrakis(trifenylfosfin)palladium(0) som används allmänt för att katalysera CC-kopplingsreaktioner i organisk syntes.
Detta Thermo Scientific Chemicals varumärkesprodukt var ursprungligen en del av Alfa Aesar produktportfölj. Viss dokumentation och etikettinformation kan referera till det äldre varumärket. Originalet Alfa Aesar produkt-/artikelkod eller SKU-referens har inte ändrats som en del av varumärkesövergången till Thermo Scientific Chemicals .
Vid syntes av organiska föreningar, fosfoniumsalter och andra fosforföreningar, och som polymerisationsinitiator, används trifenylfosfin vid syntes av organiska föreningar på grund av dess nukleofilicitet och dess reducerande karaktär. Det är involverat i syntesen av biarylföreningar, fosfoniumsalter och andra fosforföreningar. Som ett reduktionsmedel används det för att framställa aromatiska aminer från motsvarande aromatiska N-oxider. Den anjoniska fosfinen isoleras vanligtvis som trinatriumsaltet, som reagerar med rodium för att bilda ett komplex som finner användning i industriella hydroformyleringsreaktioner. Det används också för att framställa ′Wilkinsons katalysator, RhCl(PPh 3 ) 3 användbar för att katalysera hydreringen av alkener och tetrakis(trifenylfosfin)palladium(0) som används allmänt för att katalysera CC-kopplingsreaktioner i organisk syntes.
Anmärkningar
Inkompatibel med oxidationsmedel och syror.
Specifikationer
Specifikationer
| Kemiskt namn eller material | Triphenylphosphine |
| Smältpunkt | 79 °C till 81 °C |
| Densitet | 1.2 |
| Kokpunkt | 360 °C |
| Flampunkt | 181 °C (358 °F) |
| Analysprocentintervall | 99% |
| Odör | Mild |
| Kvantitet | 1000 g |
| Beilstein | 610776 |
| Merck Index | 14,9743 |
| Visa mer |
Användningsområde
1,2-propandiol används i frostskyddsmedel och avisningslösningar för bilar, båtar och flygplan. Det används också för att skapa ofarlig, konstgjord rök för tränings- och teaterändamål. Det används som ett fuktighetsbevarande lösningsmedel och konserveringsmedel i livsmedel. Det fungerar som lösningsmedel för färger och plaster. Vidare används det vid tillverkning av mjölksyra genom grön katalytisk oxidation, propanal och propylenkarbonat. Det används också inom veterinärmedicin som oral behandling för hyperketonemi hos idisslare. Utöver detta reagerar den med propylenoxid för att framställa oligomerer.
Löslighet
Blandbar med vatten, bensen, aceton, kloroform och eter. Oblandbar med fasta oljor.