Läs mer
Triphenylphosphine Hydrobromide, TRC
Specifikationer
Specifikationer
| Kemiskt namn eller material | Triphenylphosphine Hydrobromide |
| CAS | 6399-81-1 |
| Molekylformel | C18H16BrP |
| Kvantitet | 10 g |
| Synonym | Triphenylphosphine compd. with Hydrobromic Acid, Triphenylphosphonium bromide |
| InChI formel | InChI=1S/C18H15P.BrH/c1-4-10-16(11-5-1)19(17-12-6-2-7-13-17)18-14-8-3-9-15-18;/h1-15H;1H |
| LEDER | Br.c1ccc(cc1)P(c2ccccc2)c3ccccc3 |
| IUPAC-namn | triphenylphosphane;hydrobromide |
| Molekylvikt (g/mol) | 343.2 |
| Formel vikt | 342.0173 |