Läs mer
Trifenylfosfinoxid, 99 %
Produktkod. 11479683
Change view
Kvantitet:
25 g
100 g
500 g
Förpackningsstorlek:
100g
25g
500g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Kvantitet Förpackningsstorlek
11479683 500 g 500g
11459683 25 g 25g
11469683 100 g 100g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Produktkod. 11479683 Leverantör Thermo Scientific Alfa Aesar Leverantörsnummer A12455.36
 Begränsad artikel
Beräknad leverans: 04-11-2026
CAS: 791-28-6 | C18H15OP | 278,29 g/mol
Trifenylfosfinoxid används som katalysator, Lewis bas, ligand för metaller och utgångsmaterial för framställning av andra fosforföreningar. Det används också i epoxidationer, Michael-reaktioner och kopplingsreaktioner. Det reagerar med koppar(II)halogenider och bildar koordinationskomplex av koppar(II). Vidare fungerar det som ett kristallisationshjälpmedel för kemiska föreningar. Utöver detta används den för bearbetning, extraktion, separation och spektrofotometrisk bestämning av kadmium och kvicksilver.
Detta Thermo Scientific Chemicals varumärkesprodukt var ursprungligen en del av Alfa Aesar produktportfölj. Viss dokumentation och etikettinformation kan referera till det äldre varumärket. Originalet Alfa Aesar produkt-/artikelkod eller SKU-referens har inte ändrats som en del av varumärkesövergången till Thermo Scientific Chemicals .
Tillämpningar
Trifenylfosfinoxid används som katalysator, Lewis bas, ligand för metaller och utgångsmaterial för framställning av andra fosforföreningar. Det används också i epoxidationer, Michael-reaktioner och kopplingsreaktioner. Det reagerar med koppar(II)halogenider och bildar koordinationskomplex av koppar(II). Vidare fungerar det som ett kristallisationshjälpmedel för kemiska föreningar. Utöver detta används den för bearbetning, extraktion, separation och spektrofotometrisk bestämning av kadmium och kvicksilver.
Löslighet
Löslig i polära organiska lösningsmedel. Något löslig i hexan och dietyleter. Olösligt i vatten.
Anmärkningar
Inkompatibel med starka oxidationsmedel.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiska identifierare
CAS 791-28-6
Molekylformel C18H15OP
Molekylvikt (g/mol) 278.29
MDL-nummer MFCD00002080 MFCD03458802
InChI-nyckel FIQMHBFVRAXMOP-UHFFFAOYSA-N
Synonym triphenylphosphine oxide, phosphine oxide, triphenyl, triphenyl phosphorus oxide, triphenyl phosphine oxide, triphenylphosphane oxide, tppo, triphenylphosphineoxide, ph3po, diphenylphosphoroso benzene, triphenylphosphanoxid
PubChem CID 13097
ChEBI CHEBI:36601
IUPAC-namn difenylfosforylbensen
LEDER O=P(C1=CC=CC=C1)(C1=CC=CC=C1)C1=CC=CC=C1
Specifikationer
Kemiskt namn eller material Triphenylphosphine oxide
Smältpunkt 153 °C till 159 °C
Densitet 1.2
Kokpunkt 360 °C
Flampunkt 180 °C (356 °F)
Kvantitet 500 g
Beilstein 745854
Löslighetsinformation Löslig i polära organiska lösningsmedel. Lätt löslig i hexan och dietyleter. Olöslig i vatten.
Formel vikt 278.29
Procent renhet 99%
Användningsområde
1,2-propandiol används i frostskyddsmedel och avisningslösningar för bilar, båtar och flygplan. Det används också för att skapa ofarlig, konstgjord rök för tränings- och teaterändamål. Det används som ett fuktighetsbevarande lösningsmedel och konserveringsmedel i livsmedel. Det fungerar som lösningsmedel för färger och plaster. Vidare används det vid tillverkning av mjölksyra genom grön katalytisk oxidation, propanal och propylenkarbonat. Det används också inom veterinärmedicin som oral behandling för hyperketonemi hos idisslare. Utöver detta reagerar den med propylenoxid för att framställa oligomerer.
Löslighet
Blandbar med vatten, bensen, aceton, kloroform och eter. Oblandbar med fasta oljor.