Läs mer
Trifenylfosfinoxid, Mikromol™
Produktkod. 17941416
Change view
Kvantitet:
25 mg
250 mg
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Kvantitet
17941416 250 mg
30052089 25 mg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Produktkod. 17941416 Leverantör Mikromol Leverantörsnummer MM1219.100250
 Begränsad artikel
Beräknad leverans: 17-07-2026
Lägg i varukorgen
Lägg i varukorgen
Discover Mikromol – din pålitliga källa för högkvalitativa läkemedelsreferensstandarder. Stöder noggrann, regelrätt analys med material som är ackrediterat 17034 ISO och utformat för att säkerställa förtroende för varje resultat.
Trifenylfosfinoxid
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifikationer
Kemiskt namn eller material Triphenylphosphine oxide
CAS 791-28-6
Analyt- eller komponentnamn Triphenylphosphine oxide
Frakt skick Room Temperature
Molekylformel C18 H15 O P
Certifikat och efterlevnad ISO 17034
Synonym Triphenylphosphine oxide, Triphenyl phosphine oxide, Orlistat Related Compound C, Alprostadil Impurity K
InChI formel InChI=1S/C18H15OP/c19-20(16-10-4-1-5-11-16,17-12-6-2-7-13-17)18-14-8-3-9-15-18/h1-15H
LEDER O=P(c1ccccc1)(c2ccccc2)c3ccccc3
IUPAC-namn difenylfosforylbensen
Molekylvikt (g/mol) 278.28
Kvantitet 250 mg
Formel vikt 278.0861 g/mol