Läs mer
Trifenylfosfinoxid, Mikromol™
Produktkod. 30052089
Change view
Kvantitet:
25 mg
250 mg
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Kvantitet
30052089 25 mg
17941416 250 mg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Produktkod. 30052089 Leverantör Mikromol Leverantörsnummer MM1219.100025
 Begränsad artikel
Beräknad leverans: 02-11-2026
Discover Mikromol – din pålitliga källa för högkvalitativa läkemedelsreferensstandarder. Stöder noggrann, regelrätt analys med material som är ackrediterat 17034 ISO och utformat för att säkerställa förtroende för varje resultat.
Trifenylfosfinoxid
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifikationer
Kemiskt namn eller material Triphenylphosphine oxide
CAS 791-28-6
Analyt- eller komponentnamn Triphenylphosphine oxide
Frakt skick Rumstemperatur
Molekylformel C18 H15 O P
Certifikat och efterlevnad ISO 17034
Synonym Triphenylphosphine oxide, Triphenyl phosphine oxide, Orlistat Related Compound C, Alprostadil Impurity K
InChI formel InChI=1S/C18H15OP/c19-20(16-10-4-1-5-11-16,17-12-6-2-7-13-17)18-14-8-3-9-15-18/h1-15H
LEDER O=P(c1ccccc1)(c2ccccc2)c3ccccc3
IUPAC-namn difenylfosforylbensen
Molekylvikt (g/mol) 278.28
Kvantitet 25 mg
Formel vikt 278,0861 g/mol