Läs mer
Trifenylfosfinoxid, TRC
Produktkod. 30455822
Change view
Kvantitet:
1 g
Produktkod. Kvantitet
30455822 1 g
1 options
Produktkod. 30455822 Leverantör Toronto Research Chemicals Leverantörsnummer TRCT8089801G
 Begränsad artikel
Beräknad leverans: 12-11-2026
Högrena organiska molekyler och analytiska standarder, strategiskt levererade världen över för att möjliggöra innovation och kommersiell framgång.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifikationer
Kemiskt namn eller material Triphenylphosphine oxide
CAS 791-28-6
Anteckningar om renhetsgrad HPLC
Molekylformel C18 H15 O P
Kvantitet 1 g
Synonym Triphenylphosphine oxide (ACI), (Diphenylphosphoroso)benzene, NSC 398, PP 560, TPPO, Triphenyl phosphorus oxide, Triphenylphosphine monoxide, Phosphine oxide','triphenyl- (6CI','8CI','9CI','ACI)
InChI formel InChI=1S/C18H15OP/c19-20(16-10-4-1-5-11-16,17-12-6-2-7-13-17)18-14-8-3-9-15-18/h1-15H
LEDER O=P(c1ccccc1)(c2ccccc2)c3ccccc3
IUPAC-namn difenylfosforylbensen
Molekylvikt (g/mol) 278.28
Formel vikt 278.0861