Learn More
Triphenylphosphine Oxide, TRC
Codice prodotto. 30454825
Cambia vista
Click to view available options
Quantity:
50 mg
Dimensione della confezione:
50mg
Codice prodotto. Quantity Dimensione della confezione
30454825 50 mg 50mg
1 options
Les retours ne sont pas autorisés pour ce produit. Consulta la politica di reso
Codice prodotto. 30454825 Fornitore Toronto Research Chemicals N. del fornitore TRCT80898050MG
 Restricted Item
Beräknad leverans: 10-12-2026
Aggiungi al carrello
Aggiungi al carrello
Les retours ne sont pas autorisés pour ce produit. Consulta la politica di reso
High-purity organic molecules and analytical standards, strategically delivered worldwide to empower innovation and commercial success.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifica
Chemical Name or Material Triphenylphosphine oxide
CAS 791-28-6
Purity Grade Notes HPLC
Molecular Formula C18 H15 O P
Quantity 50 mg
Synonym Triphenylphosphine oxide (ACI), (Diphenylphosphoroso)benzene, NSC 398, PP 560, TPPO, Triphenyl phosphorus oxide, Triphenylphosphine monoxide, Phosphine oxide','triphenyl- (6CI','8CI','9CI','ACI)
InChI Formula InChI=1S/C18H15OP/c19-20(16-10-4-1-5-11-16,17-12-6-2-7-13-17)18-14-8-3-9-15-18/h1-15H
SMILES O=P(c1ccccc1)(c2ccccc2)c3ccccc3
IUPAC Name diphenylphosphorylbenzene
Molecular Weight (g/mol) 278.28
Formula Weight 278.0861
Percent Purity >95
Vedi altri risultati Mostra meno risultati
Titolo del prodotto
Selezionare un problema
Facendo clic su Invia, l'utente riconosce che potrebbe essere contattato da Fisher Scientific in merito al feedback fornito in questo modulo. Non condivideremo le vostre informazioni per altri scopi. Tutte le informazioni di contatto fornite saranno conservate in conformità con la nostra Politica sulla privacy. Informativa sulla privacy.