Läs mer
Trifenylfosfin, pulver, 99 %
Produktkod. 11387725
Change view
Kvantitet:
50 g
250 g
1000 g
Förpackningsstorlek:
1000g
250g
50g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Kvantitet Förpackningsstorlek
11387725 250 g 250g
11377725 50 g 50g
11397725 1000 g 1000g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Produktkod. 11387725 Leverantör Thermo Scientific Alfa Aesar Leverantörsnummer L02502.30
 Begränsad artikel
I lager
Lägg i varukorgen
Edge
CAS: 603-35-0 | C18H15P | 262,29 g/mol
Trifenylfosfin används vid syntes av organiska föreningar på grund av dess nukleofilicitet och dess reducerande karaktär. Det är involverat i syntesen av biarylföreningar, fosfoniumsalter och andra fosforföreningar. Som ett reduktionsmedel används det för att framställa aromatiska aminer från motsvarande aromatiska N-oxider. Den anjoniska fosfinen isoleras vanligtvis som trinatriumsaltet, som reagerar med rodium för att bilda ett komplex som finner användning i industriella hydroformyleringsreaktioner. Den används också för att framställa Wilkinsons katalysator, RhCl(PPh 3 ) 3 användbar för att katalysera hydreringen av alkener och tetrakis(trifenylfosfin)palladium(0) som används allmänt för att katalysera CC-kopplingsreaktioner i organisk syntes.
Detta Thermo Scientific Chemicals varumärkesprodukt var ursprungligen en del av Alfa Aesar produktportfölj. Viss dokumentation och etikettinformation kan referera till det äldre varumärket. Originalet Alfa Aesar produkt-/artikelkod eller SKU-referens har inte ändrats som en del av varumärkesövergången till Thermo Scientific Chemicals .
Tillämpningar
Trifenylfosfin används vid syntes av organiska föreningar på grund av dess nukleofilicitet och dess reducerande karaktär. Det är involverat i syntesen av biarylföreningar, fosfoniumsalter och andra fosforföreningar. Som ett reduktionsmedel används det för att framställa aromatiska aminer från motsvarande aromatiska N-oxider. Den anjoniska fosfinen isoleras vanligtvis som trinatriumsaltet, som reagerar med rodium för att bilda ett komplex som finner användning i industriella hydroformyleringsreaktioner. Det används också för att framställa ′Wilkinsons katalysator, RhCl(PPh 3 ) 3 användbar för att katalysera hydreringen av alkener och tetrakis(trifenylfosfin)palladium(0) som används allmänt för att katalysera CC-kopplingsreaktioner i organisk syntes.
Löslighet
Löslig i eter, bensen, koltetraklorid, isättika, aceton, kloroform och alkohol. Olösligt i vatten.
Anmärkningar
Inkompatibel med oxidationsmedel och syror.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiska identifierare
CAS 603-35-0
Molekylformel C18H15P
Molekylvikt (g/mol) 262.29
MDL-nummer MFCD00003043 MFCD20489348
InChI-nyckel RIOQSEWOXXDEQQ-UHFFFAOYSA-N
Synonym triphenylphosphine, triphenyl phosphine, phosphine, triphenyl, triphenylphosphorus, triphenyl-phosphane, triphenylphosphide, phosphorustriphenyl, trifenylfosfin, trifenylfosfin czech, triphenylphosphine resin
PubChem CID 11776
IUPAC-namn trifenylfosfan
LEDER C1=CC=C(C=C1)P(C1=CC=CC=C1)C1=CC=CC=C1
Specifikationer
Kemiskt namn eller material Triphenylphosphine
Smältpunkt 79 °C till 81 °C
Densitet 1.2
Kokpunkt 360 °C
Flampunkt 181 °C (358 °F)
Odör Mild
Kvantitet 250 g
Beilstein 610776
Merck Index 14,9743
Löslighetsinformation Löslig i eter, bensen, koltetraklorid, glacial ättiksyra, aceton, kloroform och alkohol. Olöslig i vatten.
Formel vikt 262.29
Procent renhet 99%
Fysisk form Pulver
Visa mer Visa mindre
compliance-icons compliance-icons
Produktbeteckning
  • Triphenylphosphine
Signalord
  • Varning
Riskkategorier
  • Akut toxicitet Kategorija 4
  • Preobcutljivost koze Kategorija 1
  • Specifik organtoxicitet - upprepad exponering Kategorija 2
Faroangivelser
  • H302-Skadligt vid förtäring.
  • H317-Kan orsaka allergisk hudreaktion.
  • H373-Kan orsaka organskador.
Skyddsangivelse
  • P280-Använd skyddshandskar/skyddskläder/ögonskydd/ansiktsskydd.
  • P301+P312-VID FÖRTÄRING: Kontakta GIFTINFORMATIONSCENTRAL / läkare / /om du mår dåligt.
Kompletterande information
  • MIXTURE LIST-Contain: Triphenylphosphine
Användningsområde
1,2-propandiol används i frostskyddsmedel och avisningslösningar för bilar, båtar och flygplan. Det används också för att skapa ofarlig, konstgjord rök för tränings- och teaterändamål. Det används som ett fuktighetsbevarande lösningsmedel och konserveringsmedel i livsmedel. Det fungerar som lösningsmedel för färger och plaster. Vidare används det vid tillverkning av mjölksyra genom grön katalytisk oxidation, propanal och propylenkarbonat. Det används också inom veterinärmedicin som oral behandling för hyperketonemi hos idisslare. Utöver detta reagerar den med propylenoxid för att framställa oligomerer.
Löslighet
Blandbar med vatten, bensen, aceton, kloroform och eter. Oblandbar med fasta oljor.