Läs mer
Triphenylphosphine, Sigma-Aldrich™
Produktkod. 15884241
Change view
Kvantitet:
5 g
250 g
1 kg
Förpackningsstorlek:
1kg
250g
5g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Kvantitet Förpackningsstorlek
15884241 1 kg 1kg
15864241 5 g 5g
15874241 250 g 250g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Produktkod. 15884241 Leverantör Sigma Aldrich Leverantörsnummer 8082701000
 Begränsad artikel
Beräknad leverans: 17-11-2026
For synthesis
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiska identifierare
CAS 603-35-0
Specifikationer
Smältpunkt 78.5°C to 81.5°C
Densitet 1.194 g/cm3 at 20°C
Kokpunkt 377°C/1013 hPa
Molekylformel (C6H5)3P
MDL-nummer MFCD00003043
Kvantitet 1 kg
Synonym Triphenylphosphine, Phosphorus triphenyl, Triphenylphosphine
Molekylvikt (g/mol) 262.29