Läs mer
Trifenylfosfinsulfid, 98 %, Thermo Scientific Chemicals
Produktkod. 11422918
Change view
Kvantitet:
25 g
100 g
Förpackningsstorlek:
100g
25g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Kvantitet unitSize
11422918 25 g 25g
11432918 100 g 100g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Produktkod. 11422918 Leverantör Thermo Scientific Alfa Aesar Leverantörsnummer A16884.14
Request Bulk or Custom Format
Vänligen för att beställa denna produkten. Behöver du ett Webbkonto? Registrera ditt konto idag!
Trifenylfosfinsulfid involverar omvandlingen av epoxider till episulfider (tiiraner) i närvaro av TFA av samma stereokemi. Det fungerar som en ligand för den Pd-katalyserade bisalkoxikarbonyleringen av olefiner.
Detta Thermo Scientific Chemicals varumärkesprodukt var ursprungligen en del av Alfa Aesar produktportfölj. Viss dokumentation och etikettinformation kan referera till det äldre varumärket. Originalet Alfa Aesar produkt-/artikelkod eller SKU-referens har inte ändrats som en del av varumärkesövergången till Thermo Scientific Chemicals .
Tillämpningar
Trifenylfosfinsulfid involverar omvandlingen av epoxider till episulfider (tiiraner) i närvaro av TFA av samma stereokemi. Det fungerar som en ligand för den Pd-katalyserade bisalkoxikarbonyleringen av olefiner.
Löslighet
Olösligt i vatten.
Anmärkningar
Förvaras svalt, torrt i väl tillsluten behållare. Förvaras åtskilt från oxidationsmedel.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiska identifierare
CAS 3878-45-3
Molekylformel C18H15PS
Molekylvikt (g/mol) 294.35
MDL-nummer MFCD00004917
InChI-nyckel VYNGFCUGSYEOOZ-UHFFFAOYSA-N
Synonym triphenylphosphine sulfide, phosphine sulfide, triphenyl, triphenylphosphine sulphide, triphenylphosphine monosulfide, triphenylphosphane sulfide, triphenylphosphino-1-thione, triphenylthioxophosphorane, triphenylphosphorus sulfide, wln: spr&r&r, triphenyl-, e5-phosphanethione
PubChem CID 19758
IUPAC-namn trifenyl(sulfanyliden)-$1^{5}-fosfan
LEDER S=P(C1=CC=CC=C1)(C1=CC=CC=C1)C1=CC=CC=C1
Specifikationer
Kemiskt namn eller material Triphenylphosphine sulfide
Smältpunkt 158°C to 164°C
Kvantitet 25 g
UN-nummer UN3464
Beilstein 645872
Formel vikt 294.36
Procent renhet 98%
Användningsområde
1,2-propandiol används i frostskyddsmedel och avisningslösningar för bilar, båtar och flygplan. Det används också för att skapa ofarlig, konstgjord rök för tränings- och teaterändamål. Det används som ett fuktighetsbevarande lösningsmedel och konserveringsmedel i livsmedel. Det fungerar som lösningsmedel för färger och plaster. Vidare används det vid tillverkning av mjölksyra genom grön katalytisk oxidation, propanal och propylenkarbonat. Det används också inom veterinärmedicin som oral behandling för hyperketonemi hos idisslare. Utöver detta reagerar den med propylenoxid för att framställa oligomerer.
Löslighet
Blandbar med vatten, bensen, aceton, kloroform och eter. Oblandbar med fasta oljor.