Läs mer
Trifenylfosfinsulfid, 98 %, Thermo Scientific Chemicals
Produktkod. 11432918
Change view
Kvantitet:
25 g
100 g
Förpackningsstorlek:
100g
25g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Kvantitet Förpackningsstorlek
11432918 100 g 100g
11422918 25 g 25g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Produktkod. 11432918 Leverantör Thermo Scientific Alfa Aesar Leverantörsnummer A16884.22
 Begränsad artikel
Request Bulk or Custom Format
Denna vara kräver en prisuppdatering innan den beställs.
Begär ett pris för denna vara här.
CAS: 3878-45-3 | Molekylformel: C18H15PS | Molekylvikt: 294,35 g/mol
Trifenylfosfinsulfid deltar i , omvandlingen av epoxider till episulfider (thiiraner) i närvaro av TFA av samma stereokemi. Det fungerar som en ligand för den Pd-katalyserade bisalkoxykarbonyleringen av olefiner.
Denna Thermo Scientific Chemicals varumärkesprodukt var ursprungligen en del av produktportföljen Alfa Aesar . Viss dokumentation och etikettinformation kan hänvisa till det äldre varumärket. Den ursprungliga Alfa Aesar produkt-/artikelkoden eller SKU-referensen har inte ändrats som en del av varumärkesövergången till Thermo Scientific Chemicals.
Användningsområden
Trifenylfosfinsulfid deltar i , omvandlingen av epoxider till episulfider (thiiraner) i närvaro av TFA av samma stereokemi. Det fungerar som en ligand för den Pd-katalyserade bisalkoxykarbonyleringen av olefiner.
Löslighet
Olöslig i vatten.
Anteckningar
Förvara i en sval, torr miljö i en väl förseglad behållare. Förvara bort från oxiderande medel.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiska identifierare
CAS 3878-45-3
Molekylformel C18H15PS
Molekylvikt (g/mol) 294.35
MDL-nummer MFCD00004917
InChI-nyckel VYNGFCUGSYEOOZ-UHFFFAOYSA-N
Synonym triphenylphosphine sulfide, phosphine sulfide, triphenyl, triphenylphosphine sulphide, triphenylphosphine monosulfide, triphenylphosphane sulfide, triphenylphosphino-1-thione, triphenylthioxophosphorane, triphenylphosphorus sulfide, wln: spr&r&r, triphenyl-, e5-phosphanethione
PubChem CID 19758
IUPAC-namn trifenyl(sulfanyliden)-$1^{5}-fosfan
LEDER S=P(C1=CC=CC=C1)(C1=CC=CC=C1)C1=CC=CC=C1
Specifikationer
Kemiskt namn eller material Triphenylphosphine sulfide
Smältpunkt 158 °C till 164 °C
Kvantitet 100 g
UN-nummer UN3464
Beilstein 645872
Löslighetsinformation Olöslig i vatten.
Formel vikt 294.36
Procent renhet 98%
Användningsområde
1,2-propandiol används i frostskyddsmedel och avisningslösningar för bilar, båtar och flygplan. Det används också för att skapa ofarlig, konstgjord rök för tränings- och teaterändamål. Det används som ett fuktighetsbevarande lösningsmedel och konserveringsmedel i livsmedel. Det fungerar som lösningsmedel för färger och plaster. Vidare används det vid tillverkning av mjölksyra genom grön katalytisk oxidation, propanal och propylenkarbonat. Det används också inom veterinärmedicin som oral behandling för hyperketonemi hos idisslare. Utöver detta reagerar den med propylenoxid för att framställa oligomerer.
Löslighet
Blandbar med vatten, bensen, aceton, kloroform och eter. Oblandbar med fasta oljor.