Läs mer
Trifenylfosfinsulfid, 99+%, Thermo Scientific Chemicals
Produktkod. 10373522 Handla allt Thermo Scientific Chemicals Produkter
Change view
Kvantitet:
10 g
Förpackning:
Glasflaska
Förpackningsstorlek:
10g
Produktkod. Kvantitet Förpackning Förpackningsstorlek
10373522 10 g Glasflaska 10g
1 options
Product Code. 10373522 Supplier Thermo Scientific Acros Supplier No. 159030100
ChemsChrom Mega Deals
Använd kampanjkoden 27993
View all promotions
 Begränsad artikel
Beräknad leverans: 23-11-2026
Add to basket
Edge
CAS: 3878-45-3 | C18H15PS | 294,35 g/mol
Detta Thermo Scientific Chemicals varumärkesprodukt var ursprungligen en del av Acros Organics produktportfölj. Viss dokumentation och etikettinformation kan referera till det äldre varumärket. Den ursprungliga Acros Organics-produkt-/artikelkoden eller SKU-referensen har inte ändrats som en del av varumärkesövergången till Thermo Scientific Chemicals .
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifications
Kemiskt namn eller material Triphenylphosphine sulfide
Namnnotering 99+%
CAS 3878-45-3
Smältpunkt 162,0 °C till 164,0 °C
Analysprocentintervall 99+%
Förpackning Glasflaska
Molekylformel C18H15PS
Linjär formel (C6H5)3P(S)
MDL-nummer MFCD00004917
Kvantitet 10 g
Beilstein 16, 784
Fieser 05,732
Synonym triphenylphosphine sulfide, phosphine sulfide, triphenyl, triphenylphosphine sulphide, triphenylphosphine monosulfide, triphenylphosphane sulfide, triphenylphosphino-1-thione, triphenylthioxophosphorane, triphenylphosphorus sulfide, wln: spr&r&r, triphenyl-, e5-phosphanethione
Löslighetsinformation Löslighet i vatten: praktiskt taget olöslig. Andra lösligheter: lätt lösliga i organiska lösningsmedel
InChI-nyckel VYNGFCUGSYEOOZ-UHFFFAOYSA-N
LEDER S=P(C1=CC=CC=C1)(C1=CC=CC=C1)C1=CC=CC=C1
IUPAC-namn trifenyl(sulfanyliden)-$1^{5}-fosfan
Molekylvikt (g/mol) 294.35
PubChem CID 19758
Formel vikt 294.34
Procent renhet 99+%
Show More Show Less
compliance-icons
Product Identifier
  • Triphenylphosphine sulfide
Signal Word
  • Varning
Hazard Category
  • Akut toxicitet Kategorija 4
Hazard Statement
  • H312-Skadligt vid hudkontakt.
  • H302-Skadligt vid förtäring.
Precautionary Statement
  • P280-Använd skyddshandskar/skyddskläder/ögonskydd/ansiktsskydd.
  • P301+P312-VID FÖRTÄRING: Kontakta GIFTINFORMATIONSCENTRAL / läkare / /om du mår dåligt.
  • P302+P352-VID HUDKONTAKT: Tvätta med mycket vatten/.
Användningsområde
1,2-propandiol används i frostskyddsmedel och avisningslösningar för bilar, båtar och flygplan. Det används också för att skapa ofarlig, konstgjord rök för tränings- och teaterändamål. Det används som ett fuktighetsbevarande lösningsmedel och konserveringsmedel i livsmedel. Det fungerar som lösningsmedel för färger och plaster. Vidare används det vid tillverkning av mjölksyra genom grön katalytisk oxidation, propanal och propylenkarbonat. Det används också inom veterinärmedicin som oral behandling för hyperketonemi hos idisslare. Utöver detta reagerar den med propylenoxid för att framställa oligomerer.
Löslighet
Blandbar med vatten, bensen, aceton, kloroform och eter. Oblandbar med fasta oljor.