Läs mer
(Trifenylfosforanyliden) acetaldehyd, 97 %
Produktkod. 13418508 Handla allt Thermo Scientific Chemicals Produkter
Change view
Kvantitet:
5 g
25 g
100 g
Förpackning:
Glasflaska
Förpackningsstorlek:
100g
25g
5g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Kvantitet Förpackning Förpackningsstorlek
13418508 100 g Glasflaska 100g
10237610 5 g Glasflaska 5g
10158043 25 g Glasflaska 25g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Produktkod. 13418508 Leverantör Thermo Scientific Acros Leverantörsnummer 307491000
 Begränsad artikel
I lager
CAS: 2136-75-6 | C20H17OP | 304,33 g/mol
Detta Thermo Scientific Chemicals varumärkesprodukt var ursprungligen en del av Acros Organics produktportfölj. Viss dokumentation och etikettinformation kan referera till det äldre varumärket. Den ursprungliga Acros Organics-produkt-/artikelkoden eller SKU-referensen har inte ändrats som en del av varumärkesövergången till Thermo Scientific Chemicals .
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemical Identifiers
CAS 2136-75-6
Molekylformel C20H17OP
Molekylvikt (g/mol) 304.33
MDL-nummer MFCD00006994
InChI-nyckel CQCAYWAIRTVXIY-UHFFFAOYSA-N
Synonym 2-triphenylphosphoranylidene acetaldehyde, formylmethylene triphenylphosphorane, triphenylphosphoranylidene acetaldehyde, formylmethylenetriphenylphosphorane, acetaldehyde, triphenylphosphoranylidene, 2-triphenyl-??-phosphanylidene acetaldehyde, acmc-209fjg, ksc492c5l
PubChem CID 75051
IUPAC-namn 2-(trifenyl-$l^{5}-fosfanyliden)acetaldehyd
LEDER C1=CC=C(C=C1)P(=CC=O)(C2=CC=CC=C2)C3=CC=CC=C3
Specifications
Kemiskt namn eller material (Triphenylphosphoranylidene)acetaldehyde
CAS Min % 96.0
CAS Max % 100.0
Smältpunkt 185,0 °C till 188,0 °C
Färg Brunt till Rosa
Infrarött spektrum Autentisk
Analysprocentintervall 97%
Förpackning Glasflaska
Linjär formel (C6H5)3P=CHCHO
Kvantitet 100 g
Formel vikt 304.33
Procent renhet 97%
Fysisk form Fint kristallint pulver
Show More Show Less
Användningsområde
1,2-propandiol används i frostskyddsmedel och avisningslösningar för bilar, båtar och flygplan. Det används också för att skapa ofarlig, konstgjord rök för tränings- och teaterändamål. Det används som ett fuktighetsbevarande lösningsmedel och konserveringsmedel i livsmedel. Det fungerar som lösningsmedel för färger och plaster. Vidare används det vid tillverkning av mjölksyra genom grön katalytisk oxidation, propanal och propylenkarbonat. Det används också inom veterinärmedicin som oral behandling för hyperketonemi hos idisslare. Utöver detta reagerar den med propylenoxid för att framställa oligomerer.
Löslighet
Blandbar med vatten, bensen, aceton, kloroform och eter. Oblandbar med fasta oljor.