Läs mer
(Trifenylfosforanyliden) acetaldehyd, TRC
Produktkod. 30451048
Change view
Kvantitet:
5 g
Produktkod. Kvantitet
30451048 5 g
1 options
Produktkod. 30451048 Leverantör Toronto Research Chemicals Leverantörsnummer TRCT8090005G
 Begränsad artikel
Beräknad leverans: 10-12-2026
Högrena organiska molekyler och analytiska standarder, strategiskt levererade världen över för att möjliggöra innovation och kommersiell framgång.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifikationer
Kemiskt namn eller material (Triphenylphosphoranylidene)acetaldehyde
CAS 2136-75-6
Molekylformel C20 H17 O P
Kvantitet 5 g
InChI formel InChI=1S/C20H17OP/c21-16-17-22(18-10-4-1-5-11-18,19-12-6-2-7-13-19)20-14-8-3-9-15-20/h1-17H
LEDER O=CC=P(c1ccccc1)(c2ccccc2)c3ccccc3
IUPAC-namn 2-(triphenyl-λ^{5}-fosfiniden)acetaldehyd
Molekylvikt (g/mol) 304.32
Formel vikt 304.1017