Läs mer
(trifenylfosforanyliden)acetonitril, 96 %, Thermo Scientific Chemicals
Produktkod. 10795863 Handla allt Thermo Scientific Chemicals Produkter
Change view
Kvantitet:
5 g
Förpackning:
Glasflaska
Förpackningsstorlek:
5g
Produktkod. Kvantitet Förpackning unitSize
10795863 5 g Glasflaska 5g
1 options
Produktkod. 10795863 Leverantör Thermo Scientific Acros Leverantörsnummer 371570050
Request Bulk or Custom Format
Vänligen för att beställa denna produkten. Behöver du ett Webbkonto? Registrera ditt konto idag!
CAS: 16640-68-9 | C20H16NP | 301.33 g/mol
Detta Thermo Scientific Chemicals varumärkesprodukt var ursprungligen en del av Acros Organics produktportfölj. Viss dokumentation och etikettinformation kan referera till det äldre varumärket. Den ursprungliga Acros Organics-produkt-/artikelkoden eller SKU-referensen har inte ändrats som en del av varumärkesövergången till Thermo Scientific Chemicals .
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifikationer
Kemiskt namn eller material (Triphenylphosphoranylidene)acetonitrile
CAS 16640-68-9
Smältpunkt 189.0°C to 198.0°C
Analysprocentintervall 95% min. (HPLC)
Förpackning Glasflaska
Molekylformel C20H16NP
Linjär formel (C6H5)3P=CHCN
MDL-nummer MFCD00567633
Kvantitet 5 g
Synonym triphenylphosphoranylidene acetonitrile, 2-triphenylphosphoranylidene acetonitrile, acetonitrile, triphenylphosphoranylidene, 2-(triphenyl-λ5-phosphanylidene)acetonitrile, 2-triphenyl-lambda5-phosphanylidene acetonitrile, acmc-1c6hd, ksc493a4b, cyanomethylenetriphenylphosphorane, cyanomethylene triphenylphosphorane, triphenylphosphoranylidene acetonitrile, 2-triphenylphosphoranylidene acetonitrile, acetonitrile, triphenylphosphoranylidene, 2-(triphenyl-λ5-phosphanylidene)acetonitrile, 2-triphenyl-lambda5-phosphanylidene acetonitrile, acmc-1c6hd, ksc493a4b, cyanomethylenetriphenylphosphorane, cyanomethylene triphenylphosphorane
InChI-nyckel APISVOVOJVZIBA-UHFFFAOYSA-N
LEDER N#CC=P(C1=CC=CC=C1)(C1=CC=CC=C1)C1=CC=CC=C1
IUPAC-namn 2-(trifenyl-X-fosfanyliden)acetonitril
Molekylvikt (g/mol) 301.33
PubChem CID 85524
Formel vikt 301.33
Procent renhet 96%
Visa mer Visa mindre
Användningsområde
1,2-propandiol används i frostskyddsmedel och avisningslösningar för bilar, båtar och flygplan. Det används också för att skapa ofarlig, konstgjord rök för tränings- och teaterändamål. Det används som ett fuktighetsbevarande lösningsmedel och konserveringsmedel i livsmedel. Det fungerar som lösningsmedel för färger och plaster. Vidare används det vid tillverkning av mjölksyra genom grön katalytisk oxidation, propanal och propylenkarbonat. Det används också inom veterinärmedicin som oral behandling för hyperketonemi hos idisslare. Utöver detta reagerar den med propylenoxid för att framställa oligomerer.
Löslighet
Blandbar med vatten, bensen, aceton, kloroform och eter. Oblandbar med fasta oljor.