Läs mer
Trifenylsilan, 97 %
Beskrivning
Trifenylsilan fungerar som en reaktant eller reagens för katalytiska väte-deuterium-utbytesreaktioner av silaner, för att oxideras av kolnanorör-guld-nanohybrider, för hydrolys av ruteniumkomplex, för hydrosilylering för att producera enolsilaner, för syntes av bromsilaner, för ozon-alkenering av silylα -O-silylerade acyloinderivat. Det används för att syntetisera hydridosilyl- och bis(silyl)bis(imidazolinyliden)nickelkomplex.
Detta Thermo Scientific Chemicals varumärkesprodukt var ursprungligen en del av Alfa Aesar produktportfölj. Viss dokumentation och etikettinformation kan referera till det äldre varumärket. Originalet Alfa Aesar produkt-/artikelkod eller SKU-referens har inte ändrats som en del av varumärkesövergången till Thermo Scientific Chemicals .
för att oxideras av kolnanorör-guld nanohybrider, för hydrolys av ruteniumkomplex, för hydrosilylering för att producera enolsilaner, för syntes av bromsilaner, för silyl-alkenoxidering av ozon.α -O-silylerade acyloinderivat. Det används för att syntetisera hydridosilyl- och bis(silyl)bis(imidazolinyliden)nickelkomplex.
Löslighet
Löslig i metanol. Sönderdelas i vatten.
Anteckningar
Air Sensitive. Inkompatibel med luft och oxidationsmedel.
Specifikationer
Specifikationer
| Kokpunkt | 159 °C till 163 °C (3 mmHg) |
| Kemiskt namn eller material | Triphenylsilane |
| Smältpunkt | 42 °C till 44 °C |
| Kvantitet | 10 g |
| Flampunkt | 76 °C (169 °F) |
| Känslighet | Känslig för fukt |
| Beilstein | 978182 |
| Löslighetsinformation | Löslig i metanol. Bryts ner i vatten. |
| Formel vikt | 260.41 |
| Procent renhet | 99% |
Säkerhet och hantering
- Triphenylsilane
- Varning
- Allvarlig ögonskada/ögonirritation Kategorija 2
- Frätande eller irriterande verkan på hud Kategori 2
- Specifik organtoxicitet Kategorija 3
- H315-Irriterar huden.
- H319-Orsakar allvarlig ögonirritation.
- H335-Kan orsaka irritation i luftvägarna.
- P261-Undvik att inandas damm/rök/gaser/dimma/ångor/sprej.
- P280-Använd skyddshandskar/skyddskläder/ögonskydd/ansiktsskydd.
- P302+P352-VID HUDKONTAKT: Tvätta med mycket vatten/.
- P305+P351+P338-VID KONTAKT MED ÖGONEN: Skölj försiktigt med vatten i flera minuter. Ta ur eventuella kontaktlinser om det går lätt. Fortsätt att skölja.
- MIXTURE LIST-Contain: Triphenylsilane
Användningsområde
1,2-propandiol används i frostskyddsmedel och avisningslösningar för bilar, båtar och flygplan. Det används också för att skapa ofarlig, konstgjord rök för tränings- och teaterändamål. Det används som ett fuktighetsbevarande lösningsmedel och konserveringsmedel i livsmedel. Det fungerar som lösningsmedel för färger och plaster. Vidare används det vid tillverkning av mjölksyra genom grön katalytisk oxidation, propanal och propylenkarbonat. Det används också inom veterinärmedicin som oral behandling för hyperketonemi hos idisslare. Utöver detta reagerar den med propylenoxid för att framställa oligomerer.
Löslighet
Blandbar med vatten, bensen, aceton, kloroform och eter. Oblandbar med fasta oljor.