Läs mer
Trifenylsilan, 97 %
Produktkod. 11424693
Change view
Kvantitet:
10 g
50 g
Förpackningsstorlek:
10g
50g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Kvantitet Förpackningsstorlek
11424693 50 g 50g
11414693 10 g 10g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Produktkod. 11424693 Leverantör Thermo Scientific Alfa Aesar Leverantörsnummer A11605.18
 Begränsad artikel
I lager
CAS: 789-25-3 | C18H15Si | 259,403 g/mol
Trifenylsilan fungerar som en reaktant eller reagens för katalytiska väte-deuterium-utbytesreaktioner av silaner, för att oxideras av kolnanorör-guld-nanohybrider, för hydrolys av ruteniumkomplex, för hydrosilylering för att producera enolsilaner, för syntes av bromsilaner, för ozon-alkenering av silylα -O-silylerade acyloinderivat. Det används för att syntetisera hydridosilyl- och bis(silyl)bis(imidazolinyliden)nickelkomplex.
Detta Thermo Scientific Chemicals varumärkesprodukt var ursprungligen en del av Alfa Aesar produktportfölj. Viss dokumentation och etikettinformation kan referera till det äldre varumärket. Originalet Alfa Aesar produkt-/artikelkod eller SKU-referens har inte ändrats som en del av varumärkesövergången till Thermo Scientific Chemicals .
Tillämpningar Trifenylsilan fungerar som en reaktant eller reagens för katalytiska väte-deuterium-utbytesreaktioner av silaner,
för att oxideras av kolnanorör-guld nanohybrider, för hydrolys av ruteniumkomplex, för hydrosilylering för att producera enolsilaner, för syntes av bromsilaner, för silyl-alkenoxidering av ozon.α -O-silylerade acyloinderivat. Det används för att syntetisera hydridosilyl- och bis(silyl)bis(imidazolinyliden)nickelkomplex.
Löslighet
Löslig i metanol. Sönderdelas i vatten.
Anteckningar
Air Sensitive. Inkompatibel med luft och oxidationsmedel.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiska identifierare
CAS 789-25-3
Molekylformel C18H15Si
Molekylvikt (g/mol) 259.403
MDL-nummer MFCD00003003
InChI-nyckel BZLZKLMROPIZSR-UHFFFAOYSA-N
Synonym triphenylsilane, benzene, 1,1',1-silylidynetris, triphenylsilyl, tri phenyl silicon, triphenylsilyl radical, triphenylsilane 5g, 1,1 inverted exclamation marka,1 inverted exclamation marka inverted exclamation marka-silylidynetrisbenzene; nsc 12565; triphenylhydrosilane
PubChem CID 6327682
IUPAC-namn trifenylkisel
LEDER C1=CC=C(C=C1)[Si](C2=CC=CC=C2)C3=CC=CC=C3
Specifikationer
Kokpunkt 159 °C till 163 °C (3 mmHg)
Kemiskt namn eller material Triphenylsilane
Smältpunkt 42 °C till 44 °C
Kvantitet 50 g
Flampunkt 76 °C (169 °F)
Känslighet Känslig för fukt
Beilstein 978182
Löslighetsinformation Löslig i metanol. Bryts ner i vatten.
Formel vikt 260.41
Procent renhet 99%
Användningsområde
1,2-propandiol används i frostskyddsmedel och avisningslösningar för bilar, båtar och flygplan. Det används också för att skapa ofarlig, konstgjord rök för tränings- och teaterändamål. Det används som ett fuktighetsbevarande lösningsmedel och konserveringsmedel i livsmedel. Det fungerar som lösningsmedel för färger och plaster. Vidare används det vid tillverkning av mjölksyra genom grön katalytisk oxidation, propanal och propylenkarbonat. Det används också inom veterinärmedicin som oral behandling för hyperketonemi hos idisslare. Utöver detta reagerar den med propylenoxid för att framställa oligomerer.
Löslighet
Blandbar med vatten, bensen, aceton, kloroform och eter. Oblandbar med fasta oljor.