Läs mer
Trifenylsilan, TRC
Specifikationer
Specifikationer
| Kemiskt namn eller material | Triphenylsilane |
| CAS | 789-25-3 |
| Molekylformel | C18H16Si |
| Kvantitet | 500 mg |
| InChI formel | InChI=1S/C18H16Si/c1-4-10-16(11-5-1)19(17-12-6-2-7-13-17)18-14-8-3-9-15-18/h1-15,19H |
| LEDER | c1ccc(cc1)[SiH](c2ccccc2)c3ccccc3 |
| IUPAC-namn | triphenylsilan |
| Molekylvikt (g/mol) | 260.41 |
| Formel vikt | 260.1021 |