Läs mer
Trifenylsilan, TRC
Produktkod. 30454165
Change view
Kvantitet:
50 mg
Produktkod. Kvantitet
30454165 50 mg
1 options
Produktkod. 30454165 Leverantör Toronto Research Chemicals Leverantörsnummer TRCT89600850MG
 Begränsad artikel
Beräknad leverans: 09-12-2026
Högrena organiska molekyler och analytiska standarder, strategiskt levererade världen över för att möjliggöra innovation och kommersiell framgång.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifikationer
Kemiskt namn eller material Triphenylsilane
CAS 789-25-3
Molekylformel C18H16Si
Kvantitet 50 mg
InChI formel InChI=1S/C18H16Si/c1-4-10-16(11-5-1)19(17-12-6-2-7-13-17)18-14-8-3-9-15-18/h1-15,19H
LEDER c1ccc(cc1)[SiH](c2ccccc2)c3ccccc3
IUPAC-namn triphenylsilan
Molekylvikt (g/mol) 260.41
Formel vikt 260.1021