Läs mer
Triphenylsilanethiol, TRC
Specifikationer
Specifikationer
| Kemiskt namn eller material | Triphenylsilanethiol |
| CAS | 14606-42-9 |
| Molekylformel | C18 H16 S Si |
| Kvantitet | 100 mg |
| Synonym | 1,1,1-triphenyl-Silanethiol, triphenyl-Silanethiol, 1,1,1-Triphenylsilanethiol, Mercaptotriphenylsilane, Triphenylsilyl mercaptan |
| InChI formel | InChI=1S/C18H16SSi/c19-20(16-10-4-1-5-11-16,17-12-6-2-7-13-17)18-14-8-3-9-15-18/h1-15,19H |
| LEDER | S[Si](c1ccccc1)(c2ccccc2)c3ccccc3 |
| IUPAC-namn | triphenyl(sulfanyl)silane |
| Molekylvikt (g/mol) | 292.47 |
| Formel vikt | 292.074 |