Läs mer
Trifenylsilanol, 98 %, Thermo Scientific Chemicals
Produktkod. 11449546
Change view
Kvantitet:
5 g
25 g
100 g
Förpackningsstorlek:
100g
25g
5g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Kvantitet unitSize
11449546 100 g 100g
11413900 5 g 5g
11439546 25 g 25g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Produktkod. 11449546 Leverantör Thermo Scientific Alfa Aesar Leverantörsnummer A19284.22
Request Bulk or Custom Format
CAS: 791-31-1 | C18H16OSi | 276.41 g/mol
Trifenylsilanol används som ett vattensurrogat för regioselektiva Pd-katalyserade allyleringar. Ett tjockt på germaniumsubstrat har framställts genom elektronbombardement av en förångad tunn film av trifenylsilanol.
Detta Thermo Scientific Chemicals varumärkesprodukt var ursprungligen en del av Alfa Aesar produktportfölj. Viss dokumentation och etikettinformation kan referera till det äldre varumärket. Originalet Alfa Aesar produkt-/artikelkod eller SKU-referens har inte ändrats som en del av varumärkesövergången till Thermo Scientific Chemicals .
Tillämpningar
Trifenylsilanol används som vattensurrogat för regioselektiva Pd-katalyserade allyleringar. Ett tjockt på germaniumsubstrat har framställts genom elektronbombardement av en förångad tunn film av trifenylsilanol.
Löslighet Olösligt i vatten
.
Anmärkningar
Förvaras svalt. Förvara behållaren väl tillsluten på en torr och väl ventilerad plats. Förvaras åtskilt från starka oxidationsmedel, vatten, fukt.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiska identifierare
CAS 791-31-1
Molekylformel C18H16OSi
Molekylvikt (g/mol) 276.41
MDL-nummer MFCD00002102
InChI-nyckel NLSXASIDNWDYMI-UHFFFAOYSA-N
Synonym triphenylsilanol, silanol, triphenyl, triphenylhydroxysilane, silane, hydroxytriphenyl, unii-azc8o4ttx4, silanol, 1,1,1-triphenyl, hydroxy triphenyl silane, si oh ph3, azc8o4ttx4
PubChem CID 69925
ChEBI CHEBI:35035
IUPAC-namn hydroxi(trifenyl)silan
LEDER C1=CC=C(C=C1)[Si](C2=CC=CC=C2)(C3=CC=CC=C3)O
Specifikationer
Kemiskt namn eller material Triphenylsilanol
Smältpunkt 149°C to 154°C
Kvantitet 100 g
Beilstein 985007
Löslighetsinformation Insoluble in water.
Formel vikt 276.41
Procent renhet 98%
Känslighet Moisture sensitive
Densitet 1.17
Användningsområde
1,2-propandiol används i frostskyddsmedel och avisningslösningar för bilar, båtar och flygplan. Det används också för att skapa ofarlig, konstgjord rök för tränings- och teaterändamål. Det används som ett fuktighetsbevarande lösningsmedel och konserveringsmedel i livsmedel. Det fungerar som lösningsmedel för färger och plaster. Vidare används det vid tillverkning av mjölksyra genom grön katalytisk oxidation, propanal och propylenkarbonat. Det används också inom veterinärmedicin som oral behandling för hyperketonemi hos idisslare. Utöver detta reagerar den med propylenoxid för att framställa oligomerer.
Löslighet
Blandbar med vatten, bensen, aceton, kloroform och eter. Oblandbar med fasta oljor.