Läs mer
Triphenylsilylamine, TRC
Specifikationer
Specifikationer
| Kemiskt namn eller material | Triphenylsilylamine |
| Kvantitet | 250 mg |
| InChI formel | InChI=1S/C18H17NSi/c19-20(16-10-4-1-5-11-16,17-12-6-2-7-13-17)18-14-8-3-9-15-18/h1-15H,19H2 |
| Formel vikt | 275.113 |