Läs mer
Trifenylsulfoniumklorid, 94 %, Thermo Scientific Chemicals
Produktkod. 15403367
Change view
Kvantitet:
1 g
Förpackningsstorlek:
1g
Produktkod. Kvantitet Förpackningsstorlek
15403367 1 g 1g
1 options
Produktkod. 15403367 Leverantör Thermo Scientific Alfa Aesar Leverantörsnummer H26059.03
 Begränsad artikel
Beräknad leverans: 26-11-2026
CAS: 4270-70-6 | C18H15ClS | 298.828 g/mol
Trifenylsulfoniumklorid används som en nyckelmellanprodukt som används i stor utsträckning i de nya elektroniska kemikalierna som halvledare, LCD och TFT.
Detta Thermo Scientific Chemicals varumärkesprodukt var ursprungligen en del av Alfa Aesar produktportfölj. Viss dokumentation och etikettinformation kan referera till det äldre varumärket. Originalet Alfa Aesar produkt-/artikelkod eller SKU-referens har inte ändrats som en del av varumärkesövergången till Thermo Scientific Chemicals .
Tillämpningar Trifenylsulfoniumklorid används som en nyckelmellanprodukt som används
i stor utsträckning i de nya elektroniska kemikalierna som halvledare, LCD och TFT.
Löslighet Lösligt i vatten
.
Anmärkningar
Förvaras svalt
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifikationer
Kemiskt namn eller material Triphenylsulfonium chloride
CAS 4270-70-6
Molekylformel C18H15ClS
MDL-nummer MFCD00031716
Kvantitet 1 g
Synonym triphenylsulfonium chloride, triphenylsulphonium chloride, unii-93vmp8wb2z, sulfonium, triphenyl-, chloride, triphenylsulfanium chloride, triphenyl sulfonium chloride, 93vmp8wb2z, triphenylsulfonium chloride solution, triphenylsulfonium ion, triphenyl sulfide
Löslighetsinformation Löslig i vatten.
InChI-nyckel ZFEAYIKULRXTAR-UHFFFAOYSA-M
LEDER C1=CC=C(C=C1)[S+](C2=CC=CC=C2)C3=CC=CC=C3.[Cl-]
IUPAC-namn trifenylsulfanium;klorid
Molekylvikt (g/mol) 298.828
PubChem CID 61343
Formel vikt 298.84
Procent renhet 94%
Visa mer Visa mindre
Användningsområde
1,2-propandiol används i frostskyddsmedel och avisningslösningar för bilar, båtar och flygplan. Det används också för att skapa ofarlig, konstgjord rök för tränings- och teaterändamål. Det används som ett fuktighetsbevarande lösningsmedel och konserveringsmedel i livsmedel. Det fungerar som lösningsmedel för färger och plaster. Vidare används det vid tillverkning av mjölksyra genom grön katalytisk oxidation, propanal och propylenkarbonat. Det används också inom veterinärmedicin som oral behandling för hyperketonemi hos idisslare. Utöver detta reagerar den med propylenoxid för att framställa oligomerer.
Löslighet
Blandbar med vatten, bensen, aceton, kloroform och eter. Oblandbar med fasta oljor.