Läs mer
Trifenyltinklorid 1000 μg/ml i metanol, Dr. Ehrenstorfer
Produktkod. 30326137
Change view
Kvantitet:
1 ml
Förpackningsstorlek:
1ml
Produktkod. Kvantitet Förpackningsstorlek
30326137 1 ml 1ml
1 options
Produktkod. 30326137 Leverantör Dr. Ehrenstorfer Leverantörsnummer DREGA09010359ME
 Begränsad artikel
Beräknad leverans: 30-12-2026
Upptäck Dr. Ehrenstorfers certifierade referensmaterial: finns tillgängliga i flera format, inklusive flerkomponents regulatoriska blandningar, för att driva din livsmedels- och miljöanalys med spårbar, ISO-ackrediterad kvalitet
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifikationer
Kemiskt namn eller material Fentin-chloride (Triphenyltin chloride)
CAS 639-58-7
Analyt- eller komponentnamn Fentin-chloride (Triphenyltin chloride)
Frakt skick Rumstemperatur
Molekylformel C18 H15 Cl Sn
Koncentration 1000 μg/ml
Certifikat och efterlevnad ISO 17034
Synonym Stannane, chlorotriphenyl-, Triphenyltin chloride (6CI), Chlorotriphenylstannane, Aquatin, Brestanol, Chlorotriphenyltin, Fentin chloride, Fentin-chloride, GC 8993, General Chemicals 8993, HOE 2872, LS 4442, NSC 1214, NSC 43675, TPTC, Triphenylchlorostannane, Triphenylchlorotin, Triphenylstannyl chloride, Triphenyltin monochloride, Wenqukexing
InChI formel InChI=1S/3C6H5.ClH.Sn/c3*1-2-4-6-5-3-1;;/h3*1-5H;1H;/q;;;;+1/p-1
Lösningstyp Enda lösning
LEDER Cl[Sn](c1ccccc1)(c2ccccc2)c3ccccc3
IUPAC-namn Kloro(triphenyl)stannane
Lösningsmedel eller matris Metanol
Industry Type Miljötester
Molekylvikt (g/mol) 385.47
Kvantitet 1 ml
Formel vikt 385,9884 g/mol