Läs mer
Trifenyltinklorid, 95 %
Produktkod. 11379085
Change view
Kvantitet:
100 g
500 g
Förpackningsstorlek:
100g
500g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Kvantitet Förpackningsstorlek
11379085 500 g 500g
11369085 100 g 100g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Produktkod. 11379085 Leverantör Thermo Scientific Alfa Aesar Leverantörsnummer L14289.36
 Begränsad artikel
Beräknad leverans: 07-12-2026
CAS: 639-58-7 | C18H17ClSn | 387,49 g/mol
Trifenyltennklorid är en viktig organisk mellanprodukt. Det används inom jordbrukskemikalier, läkemedel och färgämnen.
Detta Thermo Scientific Chemicals varumärkesprodukt var ursprungligen en del av Alfa Aesar produktportfölj. Viss dokumentation och etikettinformation kan referera till det äldre varumärket. Originalet Alfa Aesar produkt-/artikelkod eller SKU-referens har inte ändrats som en del av varumärkesövergången till Thermo Scientific Chemicals .
Användningsområden
Trifenyltennklorid är en viktig organisk mellanprodukt. Det används inom jordbrukskemikalier, läkemedel och färgämnen.
Löslighet Lösligt i vatten
(0,005 g/L vid 20 °C).
Anmärkningar
Förvaras svalt. Förvara behållaren väl tillsluten på en torr och väl ventilerad plats. Den är hygroskopisk till sin natur och känslig för fukt.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiska identifierare
CAS 639-58-7
Molekylformel C18H17ClSn
Molekylvikt (g/mol) 387.49
MDL-nummer MFCD00000519
InChI-nyckel ZDYYCRIXXMWWQC-UHFFFAOYSA-N
Synonym triphenyltin chloride, fentin chloride, chlorotriphenyltin, triphenylchlorotin, stannane, chlorotriphenyl, brestanol, tptc, triphenylchlorostannane, aquatin, tinmate
PubChem CID 12540
ChEBI CHEBI:35036
IUPAC-namn klor(trifenyl)stannan
LEDER Cl.C1=CC=C(C=C1)[SnH](C1=CC=CC=C1)C1=CC=CC=C1
Specifikationer
Kemiskt namn eller material Triphenyltin chloride
Smältpunkt 103 °C till 106 °C
Kokpunkt 240 °C (13,5 mmHg)
Flampunkt >110 °C (230 °F)
Odör Obehagligt
Kvantitet 500 g
UN-nummer UN3146
Beilstein 524762
Känslighet Känslig för fukt
Löslighetsinformation Löslig i vatten (0,005 g/L vid 20 °C).
Formel vikt 385.48
Procent renhet 95%
Visa mer Visa mindre
Användningsområde
1,2-propandiol används i frostskyddsmedel och avisningslösningar för bilar, båtar och flygplan. Det används också för att skapa ofarlig, konstgjord rök för tränings- och teaterändamål. Det används som ett fuktighetsbevarande lösningsmedel och konserveringsmedel i livsmedel. Det fungerar som lösningsmedel för färger och plaster. Vidare används det vid tillverkning av mjölksyra genom grön katalytisk oxidation, propanal och propylenkarbonat. Det används också inom veterinärmedicin som oral behandling för hyperketonemi hos idisslare. Utöver detta reagerar den med propylenoxid för att framställa oligomerer.
Löslighet
Blandbar med vatten, bensen, aceton, kloroform och eter. Oblandbar med fasta oljor.