Läs mer
Trifenyltennklorid, 95 %, Thermo Scientific Chemicals
Produktkod. p-7046425
Kvantitet:
100 g
500 g
Förpackningsstorlek:
100g
500g
Produktkod. 11369085
Brand: Thermo Scientific Alfa Aesar L14289.22
Request Bulk or Custom Format
Vänligen för att beställa denna produkten. Behöver du ett Webbkonto? Registrera ditt konto idag!
CAS: 639-58-7 | C18H17ClSn | 387.49 g/mol
Trifenyltennklorid är en viktig organisk mellanprodukt. Det används inom jordbrukskemikalier, läkemedel och färgämnen.
Detta Thermo Scientific Chemicals varumärkesprodukt var ursprungligen en del av Alfa Aesar produktportfölj. Viss dokumentation och etikettinformation kan referera till det äldre varumärket. Originalet Alfa Aesar produkt-/artikelkod eller SKU-referens har inte ändrats som en del av varumärkesövergången till Thermo Scientific Chemicals .
Användningsområden
Trifenyltennklorid är en viktig organisk mellanprodukt. Det används inom jordbrukskemikalier, läkemedel och färgämnen.
Löslighet Lösligt i vatten
(0,005 g/L vid 20 °C).
Anmärkningar
Förvaras svalt. Förvara behållaren väl tillsluten på en torr och väl ventilerad plats. Den är hygroskopisk till sin natur och känslig för fukt.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiska identifierare
CAS 639-58-7
Molekylformel C18H17ClSn
Molekylvikt (g/mol) 387.49
MDL-nummer MFCD00000519
InChI-nyckel ZDYYCRIXXMWWQC-UHFFFAOYSA-N
Synonym triphenyltin chloride, fentin chloride, chlorotriphenyltin, triphenylchlorotin, stannane, chlorotriphenyl, brestanol, tptc, triphenylchlorostannane, aquatin, tinmate
PubChem CID 12540
ChEBI CHEBI:35036
IUPAC-namn klor(trifenyl)stannan
LEDER Cl.C1=CC=C(C=C1)[SnH](C1=CC=CC=C1)C1=CC=CC=C1
Specifikationer
Kemiskt namn eller material Triphenyltin chloride
Smältpunkt 103°C to 106°C
Kokpunkt 240°C (13.5 mmHg)
Flampunkt >110°C (230°F)
Odör Unpleasant
Kvantitet 100 g
UN-nummer UN3146
Beilstein 524762
Känslighet Moisture sensitive
Löslighetsinformation Soluble in water (0.005g/L at 20°C).
Formel vikt 385.48
Procent renhet 95%
Visa mer Visa mindre
Användningsområde
1,2-propandiol används i frostskyddsmedel och avisningslösningar för bilar, båtar och flygplan. Det används också för att skapa ofarlig, konstgjord rök för tränings- och teaterändamål. Det används som ett fuktighetsbevarande lösningsmedel och konserveringsmedel i livsmedel. Det fungerar som lösningsmedel för färger och plaster. Vidare används det vid tillverkning av mjölksyra genom grön katalytisk oxidation, propanal och propylenkarbonat. Det används också inom veterinärmedicin som oral behandling för hyperketonemi hos idisslare. Utöver detta reagerar den med propylenoxid för att framställa oligomerer.
Löslighet
Blandbar med vatten, bensen, aceton, kloroform och eter. Oblandbar med fasta oljor.