Läs mer
Triphenyltin hydroxide, Thermo Scientific™
Beskrivning
Detta Thermo Scientific varumärkesprodukt var ursprungligen en del av Alfa Aesar produktportfölj. Viss dokumentation och etikettinformation kan referera till det äldre varumärket. Originalet Alfa Aesar produkt-/artikelkod eller SKU-referens har inte ändrats som en del av varumärkesövergången till Thermo Scientific .
Specifikationer
Specifikationer
| Kemiskt namn eller material | Triphenyltin hydroxide |
| Smältpunkt | 122°C to 124°C |
| Färg | Vitt |
| Linjär formel | (C6H5)3SnOH |
| Kvantitet | 25 g |
| UN-nummer | UN3146 |
| Merck Index | 14,9745 |
| Löslighetsinformation | Slightly soluble in alcohol, toluene |
| Formel vikt | 367.01 |
| Fysisk form | Pulver |