Läs mer
Triphenyltin hydroxide, Thermo Scientific™
Produktkod. 11394859
Change view
Kvantitet:
25 g
100 g
Förpackningsstorlek:
100g
25g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Kvantitet unitSize
11394859 100 g 100g
11384859 25 g 25g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Produktkod. 11394859 Leverantör Thermo Scientific Alfa Aesar Leverantörsnummer 071177.22
Request Bulk or Custom Format
Vänligen för att beställa denna produkten. Behöver du ett Webbkonto? Registrera ditt konto idag!
This item is currently unavailable or has been discontinued.
View the product page for possible alternatives.
Se alternativa produkter
Detta Thermo Scientific varumärkesprodukt var ursprungligen en del av Alfa Aesar produktportfölj. Viss dokumentation och etikettinformation kan referera till det äldre varumärket. Originalet Alfa Aesar produkt-/artikelkod eller SKU-referens har inte ändrats som en del av varumärkesövergången till Thermo Scientific .
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiska identifierare
CAS 76-87-9
Molekylformel C18H18OSn
Molekylvikt (g/mol) 369.05
MDL-nummer MFCD00013928
InChI-nyckel ZJIGGMIMCKZRRB-UHFFFAOYSA-N
Synonym triphenyltin hydroxide, fentin hydroxide, triphenylstannanol, vancide ks, hydroxytriphenyltin, hydroxytriphenylstannane, erithane, fenolovo, tenhide, stannane, hydroxytriphenyl
PubChem CID 6327657
IUPAC-namn triphenyltin;hydrate
LEDER O.C1=CC=C(C=C1)[SnH](C1=CC=CC=C1)C1=CC=CC=C1
Specifikationer
Kemiskt namn eller material Triphenyltin hydroxide
Smältpunkt 122°C to 124°C
Färg White
Linjär formel (C6H5)3SnOH
Kvantitet 100 g
UN-nummer UN3146
Merck Index 14,9745
Löslighetsinformation Slightly soluble in alcohol, toluene
Formel vikt 367.01
Fysisk form Powder