Läs mer
Triphenyltin Hydroxide, TRC
Produktkod. 30449914
Change view
Kvantitet:
1 g
Produktkod. Kvantitet
30449914 1 g
1 options
Produktkod. 30449914 Leverantör Toronto Research Chemicals Leverantörsnummer TRCT8093501G
Vänligen för att beställa denna produkten. Behöver du ett Webbkonto? Registrera ditt konto idag!
High-purity organic molecules and analytical standards, strategically delivered worldwide to empower innovation and commercial success.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifikationer
Kemiskt namn eller material Fentin-hydroxide
CAS 76-87-9
Molekylformel C18 H16 O Sn
Kvantitet 1 g
Synonym Stannane, hydroxytriphenyl- (8CI, 9CI, ACI), Hydroxytriphenylstannane (ACI), Triphenyltin hydroxide (6CI), Dowco 186, Du-Ter, ENT 28009, Erithane, Fenolovo, Fentin hydroxide, Hydroxytriphenyltin, K 19, NSC 113243, Sunitron H, SuperTin, Tenhide, TPTH, Triphenyl(hydroxo)stannane, Triphenylhydroxystannane, Triphenylhydroxytin, Triphenylstannanol, Triphenylstannyl hydroxide, Vancide KS
InChI formel InChI=1S/3C6H5.H2O.Sn/c3*1-2-4-6-5-3-1;;/h3*1-5H;1H2;/q;;;;+1/p-1
LEDER O[Sn](c1ccccc1)(c2ccccc2)c3ccccc3
IUPAC-namn hydroxy(triphenyl)stannane
Molekylvikt (g/mol) 367.03
Formel vikt 368.0223