Läs mer
Trifosgen, 98 %
Produktkod. 11452757
Change view
Kvantitet:
5 g
25 g
100 g
Förpackningsstorlek:
100g
25g
5g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Kvantitet Förpackningsstorlek
11452757 100 g 100g
11432757 5 g 5g
11442757 25 g 25g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Produktkod. 11452757 Leverantör Thermo Scientific Alfa Aesar Leverantörsnummer A14932.22
 Begränsad artikel
I lager
CAS: 32315-10-9 | C3Cl6O3 | 296,73 g/mol
Trifosgen används som karbonyleringsmedel för aza-peptidsyntes. Det reagerar med flera alfa-aminosyror för att ge motsvarande N-karboxyanhydrider. Det är involverat i framställningen av förestringskopplingsreagenset, di-2-tienylkarbonat från 2(5H)-tiofenon. Vidare används det som ett reagens i organisk syntes och omvandlar en aminogrupp till isocyanat. Utöver detta används den vid framställning av 2-klornikotinaldehyder genom cyklisering av motsvarande enamider. Det anses vara ett användbart substitut för fosgen.
Detta Thermo Scientific Chemicals varumärkesprodukt var ursprungligen en del av Alfa Aesar produktportfölj. Viss dokumentation och etikettinformation kan referera till det äldre varumärket. Originalet Alfa Aesar produkt-/artikelkod eller SKU-referens har inte ändrats som en del av varumärkesövergången till Thermo Scientific Chemicals .
Tillämpningar
Trifosgen används som karbonyleringsmedel för aza-peptidsyntes. Det reagerar med flera alfa-aminosyror för att ge motsvarande N-karboxyanhydrider. Det är involverat i framställningen av förestringskopplingsreagenset, di-2-tienylkarbonat från 2(5H)-tiofenon. Vidare används det som ett reagens i organisk syntes och omvandlar en aminogrupp till isocyanat. Utöver detta används den vid framställning av 2-klornikotinaldehyder genom cyklisering av motsvarande enamider. Det anses vara ett användbart substitut för fosgen.
Löslighet
Löslig i eter, etanol, tetrahydrofuran, bensen, cyklohexan, kloroform, hexan, koltetraklorid, diklormetan och klorbensen. Olösligt i vatten.
Anteckningar
Fuktkänslig. Förvara på en sval plats. Inkompatibel med oxidationsmedel.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiska identifierare
CAS 32315-10-9
Molekylformel C3Cl6O3
Molekylvikt (g/mol) 296.73
MDL-nummer MFCD00062848
InChI-nyckel UCPYLLCMEDAXFR-UHFFFAOYSA-N
Synonym triphosgene, bis trichloromethyl carbonate, methanol, trichloro-, carbonate 2:1, ditrichloromethyl carbonate, triphosgene bis-trichloromethyl carbonate, methanol, 1,1,1-trichloro-, 1,1'-carbonate, triphosgen, tri phosgene, tri-phosgene
PubChem CID 94429
IUPAC-namn bis(triklormetyl)karbonat
LEDER C(=O)(OC(Cl)(Cl)Cl)OC(Cl)(Cl)Cl
Specifikationer
Kemiskt namn eller material Triphosgene
Smältpunkt 77 °C till 91 °C
Densitet 1.6
Kokpunkt 203 °C till 206 °C
Kvantitet 100 g
UN-nummer UN2928
Beilstein 1787583
Känslighet Känslig för fukt
Löslighetsinformation Löslig i eter, etanol, tetrahydrofuran, bensen, cyklohexan, kloroform, hexan, koltetraklorid, diklorometan och klorobensen. Olöslig i vatten.
Formel vikt 296.75
Procent renhet 98%
Visa mer Visa mindre
compliance-icons compliance-icons
Produktbeteckning
  • Triphosgene
Signalord
  • Fara
Riskkategorier
  • Akut toxicitet Kategorija 2
  • Allvarlig ögonskada/ögonirritation Kategorija 1
  • Frätande eller irriterande verkan på hud Kategori 1B
Faroangivelser
  • H314-Orsakar allvarliga frätskador på hud och ögon.
  • H318-Orsakar allvarliga ögonskador.
  • H330-Dödligt vid inandning.
Skyddsangivelse
  • P280-Använd skyddshandskar/skyddskläder/ögonskydd/ansiktsskydd.
  • P301+P330+P331-VID FÖRTÄRING: Skölj munnen. Framkalla INTE kräkning.
  • P303+P361+P353-VID HUDKONTAKT (även håret): Ta omedelbart av alla nedstänkta kläder. Skölj huden med vatten/duscha.
  • P304+P340-VID INANDNING: Flytta personen till frisk luft och se till att andningen underlättas.
  • P305+P351+P338-VID KONTAKT MED ÖGONEN: Skölj försiktigt med vatten i flera minuter. Ta ur eventuella kontaktlinser om det går lätt. Fortsätt att skölja.
  • P310-Kontakta genast GIFTINFORMATIONSCENTRALEN/läkare .
Kompletterande information
  • MIXTURE LIST-Contain: Triphosgene
Användningsområde
1,2-propandiol används i frostskyddsmedel och avisningslösningar för bilar, båtar och flygplan. Det används också för att skapa ofarlig, konstgjord rök för tränings- och teaterändamål. Det används som ett fuktighetsbevarande lösningsmedel och konserveringsmedel i livsmedel. Det fungerar som lösningsmedel för färger och plaster. Vidare används det vid tillverkning av mjölksyra genom grön katalytisk oxidation, propanal och propylenkarbonat. Det används också inom veterinärmedicin som oral behandling för hyperketonemi hos idisslare. Utöver detta reagerar den med propylenoxid för att framställa oligomerer.
Löslighet
Blandbar med vatten, bensen, aceton, kloroform och eter. Oblandbar med fasta oljor.