Läs mer
Trifosgen, 99 %
Produktkod. 10772471 Handla allt Thermo Scientific Chemicals Produkter
Change view
Kvantitet:
5 g
10 g
50 g
250 g
Förpackning:
Glasflaska
Förpackningsstorlek:
10g
250g
50g
5g
4 product options available for selection
Product selection table with 4 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Kvantitet Förpackning Förpackningsstorlek
10772471 5 g Glasflaska 5g
10513601 10 g Glasflaska 10g
10227483 50 g Glasflaska 50g
11914701 250 g Glasflaska 250g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 4 options available.
4 options
Produktkod. 10772471 Leverantör Thermo Scientific Acros Leverantörsnummer 258950050
 Begränsad artikel
Beräknad leverans: 25-11-2026
CAS: 32315-10-9 | C3Cl6O3 | 296,75 g/mol
Detta Thermo Scientific Chemicals varumärkesprodukt var ursprungligen en del av Acros Organics produktportfölj. Viss dokumentation och etikettinformation kan referera till det äldre varumärket. Den ursprungliga Acros Organics-produkt-/artikelkoden eller SKU-referensen har inte ändrats som en del av varumärkesövergången till Thermo Scientific Chemicals .
Kopplingsreagens, CX-bindningsbildande reagens
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemische Identifikatoren
CAS 32315-10-9
Molekylformel C3Cl6O3
Molekylvikt (g/mol) 296.75
InChI-nyckel UCPYLLCMEDAXFR-UHFFFAOYSA-N
Synonym triphosgene, bis trichloromethyl carbonate, methanol, trichloro-, carbonate 2:1, ditrichloromethyl carbonate, triphosgene bis-trichloromethyl carbonate, methanol, 1,1,1-trichloro-, 1,1'-carbonate, triphosgen, tri phosgene, tri-phosgene
PubChem CID 94429
IUPAC-namn bis(triklormetyl)karbonat
LEDER C(=O)(OC(Cl)(Cl)Cl)OC(Cl)(Cl)Cl
Spezifikation
Kemiskt namn eller material Triphosgene
Smältpunkt 77,0 °C till 81,0 °C
Färg Vitt
Densitet 1.7800g/mL, 1.78
Kokpunkt 203,0 °C till 206,0 °C
Infrarött spektrum Autentisk
Analysprocentintervall 98,5 % min
Förpackning Glasflaska
Linjär formel C(Cl3)OC(O)OC(Cl)3
Kvantitet 5 g
Fieser 17,127
Merck Index 15,9921
Löslighetsinformation Löslighet i vatten: praktiskt taget olöslig, kan bilda fosgen. Andra lösligheter: 588 g/L ch2cl2 (20 °C), löslig i alkohol, bensen, tetrakloretan och eter
Formel vikt 296.75
Procent renhet 99%
Fysisk form Kristallint pulver, kristaller eller bitar
Mehr anzeigen Weniger anzeigen
Användningsområde
1,2-propandiol används i frostskyddsmedel och avisningslösningar för bilar, båtar och flygplan. Det används också för att skapa ofarlig, konstgjord rök för tränings- och teaterändamål. Det används som ett fuktighetsbevarande lösningsmedel och konserveringsmedel i livsmedel. Det fungerar som lösningsmedel för färger och plaster. Vidare används det vid tillverkning av mjölksyra genom grön katalytisk oxidation, propanal och propylenkarbonat. Det används också inom veterinärmedicin som oral behandling för hyperketonemi hos idisslare. Utöver detta reagerar den med propylenoxid för att framställa oligomerer.
Löslighet
Blandbar med vatten, bensen, aceton, kloroform och eter. Oblandbar med fasta oljor.
Anmärkningar
Hygroskopisk. Inkompatibel med syraklorider, syraanhydrider, oxidationsmedel, klorformater och reduktionsmedel.
Name des Produkts
Wählen Sie ein Thema
Indem Sie auf Absenden klicken, erklären Sie sich damit einverstanden, dass Fisher Scientific sich mit Ihnen in Verbindung setzen kann, um Ihr Feedback in diesem Formular zu bearbeiten. Wir werden Ihre Informationen nicht für andere Zwecke weitergeben. Alle bereitgestellten Kontaktinformationen werden in Übereinstimmung mit unserer Datenschutzrichtlinie aufbewahrt. Datenschutzrichtlinie.