Läs mer
Trifosgen, 99 %, Thermo Scientific Chemicals
Produktkod. 11914701 Handla allt Thermo Scientific Chemicals Produkter
Change view
Kvantitet:
5 g
10 g
50 g
250 g
Förpackning:
Glasflaska
Glass bottle
Förpackningsstorlek:
10g
250g
50g
5g
4 product options available for selection
Product selection table with 4 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Kvantitet Förpackning unitSize
11914701 250 g Glasflaska 250g
10772471 5 g Glasflaska 5g
10513601 10 g Glasflaska 10g
10227483 50 g Glass bottle 50g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 4 options available.
4 options
Produktkod. 11914701 Leverantör Thermo Scientific Acros Leverantörsnummer 258952500
Request Bulk or Custom Format
Vänligen för att beställa denna produkten. Behöver du ett Webbkonto? Registrera ditt konto idag!
CAS: 32315-10-9 | C3Cl6O3 | 296.75 g/mol
Detta Thermo Scientific Chemicals varumärkesprodukt var ursprungligen en del av Acros Organics produktportfölj. Viss dokumentation och etikettinformation kan referera till det äldre varumärket. Den ursprungliga Acros Organics-produkt-/artikelkoden eller SKU-referensen har inte ändrats som en del av varumärkesövergången till Thermo Scientific Chemicals .
Kopplingsreagens, CX-bindningsbildande reagens
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiska identifierare
CAS 32315-10-9
Molekylformel C3Cl6O3
Molekylvikt (g/mol) 296.75
InChI-nyckel UCPYLLCMEDAXFR-UHFFFAOYSA-N
Synonym triphosgene, bis trichloromethyl carbonate, methanol, trichloro-, carbonate 2:1, ditrichloromethyl carbonate, triphosgene bis-trichloromethyl carbonate, methanol, 1,1,1-trichloro-, 1,1'-carbonate, triphosgen, tri phosgene, tri-phosgene
PubChem CID 94429
IUPAC-namn bis(triklormetyl)karbonat
LEDER C(=O)(OC(Cl)(Cl)Cl)OC(Cl)(Cl)Cl
Specifikationer
Kemiskt namn eller material Triphosgene
Smältpunkt 77.0°C to 81.0°C
Färg Vitt
Densitet 1.7800g/mL, 1.78
Kokpunkt 203.0°C to 206.0°C
Infrarött spektrum Authentic
Analysprocentintervall 98.5% min
Förpackning Glasflaska
Linjär formel C(Cl3)OC(O)OC(Cl)3
Kvantitet 250 g
Fieser 17,127
Merck Index 15,9921
Löslighetsinformation Solubility in water: practically insoluble, may form phosgene. Other solubilities: 588g/L ch2cl2 (20°C), soluble in alcohol, benzene, tetrachloromethane, and ether
Formel vikt 296.75
Procent renhet 99%
Fysisk form Crystalline Powder, Crystals or Chunks
Visa mer Visa mindre
compliance-icons compliance-icons
Signalord
  • Fara
Riskkategorier
  • Akut toxicitet Kategorija 1
  • Allvarlig ögonskada/ögonirritation Kategorija 1
  • Frätande eller irriterande verkan på hud Kategori 1B
Faroangivelser
  • H314-Orsakar allvarliga frätskador på hud och ögon.
  • H318-Orsakar allvarliga ögonskador.
  • H330-Dödligt vid inandning.
Skyddsangivelse
  • P280-Använd skyddshandskar/skyddskläder/ögonskydd/ansiktsskydd.
  • P301+P330+P331-VID FÖRTÄRING: Skölj munnen. Framkalla INTE kräkning.
  • P303+P361+P353-VID HUDKONTAKT (även håret): Ta omedelbart av alla nedstänkta kläder. Skölj huden med vatten/duscha.
  • P304+P340-VID INANDNING: Flytta personen till frisk luft och se till att andningen underlättas.
  • P305+P351+P338-VID KONTAKT MED ÖGONEN: Skölj försiktigt med vatten i flera minuter. Ta ur eventuella kontaktlinser om det går lätt. Fortsätt att skölja.
  • P310-Kontakta genast GIFTINFORMATIONSCENTRALEN/läkare .
Användningsområde
1,2-propandiol används i frostskyddsmedel och avisningslösningar för bilar, båtar och flygplan. Det används också för att skapa ofarlig, konstgjord rök för tränings- och teaterändamål. Det används som ett fuktighetsbevarande lösningsmedel och konserveringsmedel i livsmedel. Det fungerar som lösningsmedel för färger och plaster. Vidare används det vid tillverkning av mjölksyra genom grön katalytisk oxidation, propanal och propylenkarbonat. Det används också inom veterinärmedicin som oral behandling för hyperketonemi hos idisslare. Utöver detta reagerar den med propylenoxid för att framställa oligomerer.
Löslighet
Blandbar med vatten, bensen, aceton, kloroform och eter. Oblandbar med fasta oljor.