Läs mer
Triphosphopyridine nucleotide, disodium salt, 97+%
Produktkod. 10277553 Handla allt Thermo Scientific Chemicals Produkter
Change view
Kvantitet:
100 mg
500 mg
Förpackning:
Glasflaska
Förpackningsstorlek:
100mg
500mg
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Kvantitet Förpackning unitSize
10277553 100 mg Glasflaska 100mg
10222812 500 mg Glasflaska 500mg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Produktkod. 10277553 Leverantör Thermo Scientific Acros Leverantörsnummer 360561000
Request Bulk or Custom Format
Vänligen för att beställa denna produkten. Behöver du ett Webbkonto? Registrera ditt konto idag!
CAS: 24292-60-2 | C21H26N7Na2O17P3 | 787.37 g/mol
Detta Thermo Scientific Chemicals varumärkesprodukt var ursprungligen en del av Acros Organics produktportfölj. Viss dokumentation och etikettinformation kan referera till det äldre varumärket. Den ursprungliga Acros Organics-produkt-/artikelkoden eller SKU-referensen har inte ändrats som en del av varumärkesövergången till Thermo Scientific Chemicals .
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiska identifierare
CAS 24292-60-2
Molekylformel C21H26N7Na2O17P3
Molekylvikt (g/mol) 787.37
MDL-nummer MFCD00065390
InChI-nyckel WSDDJLMGYRLUKR-MWLGWILCNA-L
Synonym nadp disodium salt, beta-nicotinamide adenine dinucleotide phosphate disodium salt
PubChem CID 131851653
LEDER [Na+].[Na+].NC(=O)C1=CC=C[N+](=C1)[C@@H]1O[C@H](COP([O-])(=O)OP([O-])(=O)OC[C@H]2O[C@H]([C@H](OP(O)([O-])=O)[C@@H]2O)N2C=NC3=C(N)N=CN=C23)[C@@H](O)[C@H]1O
Specifikationer
Kemiskt namn eller material Triphosphopyridine nucleotide, disodium salt
Färg Gult
Infrarött spektrum Authentic
Analysprocentintervall 97% min. (enzymatic,on dry subst.)
Förpackning Glasflaska
Kvantitet 100 mg
Löslighetsinformation (0.05% in water) Clear colorless to light yellow
IUPAC-namn dinatrium 1-[(2R,3R,4S,5R)-5-({[({[(2R,3R,4R,5R)-5-(6-amino-9H-purin-9-yl)-4-(vätefosfonatooxi)-3-hydroxioxolan-2-yl]metyl fosfonato}oxi)(oxido)fosforyl]oxi}metyl)-3,4-dihydroxioxolan-2-yl]-3-karbamoyl-lλ5-pyridin-1-ylium
Formel vikt 787.4
Procent renhet 97+%
Fysisk form Pulver
Visa mer Visa mindre
Användningsområde
1,2-propandiol används i frostskyddsmedel och avisningslösningar för bilar, båtar och flygplan. Det används också för att skapa ofarlig, konstgjord rök för tränings- och teaterändamål. Det används som ett fuktighetsbevarande lösningsmedel och konserveringsmedel i livsmedel. Det fungerar som lösningsmedel för färger och plaster. Vidare används det vid tillverkning av mjölksyra genom grön katalytisk oxidation, propanal och propylenkarbonat. Det används också inom veterinärmedicin som oral behandling för hyperketonemi hos idisslare. Utöver detta reagerar den med propylenoxid för att framställa oligomerer.
Löslighet
Blandbar med vatten, bensen, aceton, kloroform och eter. Oblandbar med fasta oljor.