Läs mer
BTX™ Trippel elektroporation Tweezertrode
Produktkod. 15741078
Change view
Diameter (metrisk):
3 mm
5 mm
Förpackningsstorlek:
Varje
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Diameter (metrisk) Förpackningsstorlek
15741078 3 mm Varje
15625028 5 mm Varje
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Produktkod. 15741078 Leverantör BTX™ Leverantörsnummer 450493
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    63190.00 SEK
    54326.61 SEK / Paket med 1
    Save 8863.39 SEK
    14% Av
Beräknad leverans: 01-12-2026
Trippel elektroporation Tweezertrode är en återanvändbar icke-invasiv, pincettliknande elektrod för läkemedels- eller gentillförsel i djurvävnader.
Trippel Tweezertrodes ha:
  • Tre elektrodkontakter med justerbar position och polaritet
  • Förbättrar distributionen av det elektriska fältet för in utero elektroporationstillämpningar
Kompatibilitet:
  • ECM830
  • ECM2001+
  • Gemini X2
  • Anslut till BTX generatorer som använder Tweezertrode Anslutningskablar (45-0204)
Användningsområden:
  • In vivo läkemedels- eller genleverans
  • Ex vivo läkemedel eller genleverans
  • In utero läkemedel eller genleverans
Tweezertrodes kan rengöras med ett milt rengöringsmedel och steriliseras med 70 % etanol eller etylenoxid.
Specifikationer
Autoklaveringsbar Får inte autoklaveras
Typ Pincett
Disponibel Återanvändbar
För användning med (utrustning) ECM 830, ECM 2001, Gemini X2
Sterilitet Icke-steril
Temperaturområde (metriskt). 5 °C till 40 °C
Diameter (engelska) 0,12 tum
Diameter (metrisk) 3 mm
Elektriska krav 0 till 200 VDC (Använd inte AC Nuvarande)