Läs mer
BTX™ Trippel elektroporation Tweezertrode
Diameter (metrisk):
3 mm
5 mm
Förpackningsstorlek:
Varje
Beskrivning
Trippel Tweezertrodes ha:
- Tre elektrodkontakter med justerbar position och polaritet
- Förbättrar distributionen av det elektriska fältet för in utero elektroporationstillämpningar
Kompatibilitet:
- ECM830
- ECM2001+
- Gemini X2
- Anslut till BTX generatorer som använder Tweezertrode Anslutningskablar (45-0204)
Användningsområden:
- In vivo läkemedels- eller genleverans
- Ex vivo läkemedel eller genleverans
- In utero läkemedel eller genleverans
Tweezertrodes kan rengöras med ett milt rengöringsmedel och steriliseras med 70 % etanol eller etylenoxid.
Specifikationer
Specifikationer
| Autoklaveringsbar | Får inte autoklaveras |
| Typ | Pincett |
| Disponibel | Återanvändbar |
| För användning med (utrustning) | ECM 830, ECM 2001, Gemini X2 |
| Sterilitet | Icke-steril |
| Temperaturområde (metriskt). | 5 °C till 40 °C |
| Diameter (engelska) | 0,12 tum |
| Diameter (metrisk) | 3 mm |
| Elektriska krav | 0 till 200 VDC (Använd inte AC Nuvarande) |