Läs mer
Fisherbrand™ Trippelinstrumentpaket
Produktkod. 17862966 Handla allt Fisherbrand Traceable Produkter
Change view
Spänning:
100 till 240 V
Produktkod. Spänning
17862966 100 till 240 V
1 options
Produktkod. 17862966
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    10305.00 SEK
    7533.97 SEK / 1 uppsättningar
    Save 2771.03 SEK
    26% Av
Visa alla kampanjer
 Begränsad artikel
I lager
Oavsett om du behöver snurra ner, skaka eller röra, har detta Trippelinstrumentpaket dig täckt.
  • Få full funktionalitet av tre maskiner i två utrustningsdelar! Komplettera med en Fisherbrand Silikonlabbmatta för att skydda din arbetsyta från spill och slitage.
  • Fisherbrand Centrifuge/omrörare: Branschens första höghastighetscentrifug (12 500 rpm) och magnetomrörare (3 L), kombinerade till en enhet. Gjord hållbar och kemiskt resistent med enkel rengöring och underhållsfri drift. Dess kompakta och låga design optimerar begränsat bänkutrymme och minimerar röran i labbet.
  • Fisherbrand Mini Vortexer: Vortexer med litet fotavtryck som erbjuder maximal virvelskakning för en mängd olika rörstorlekar. En enkel tryckstartoperation möjliggör omedelbar provblandning med en hand och automatiskt stopp när röret lyfts.
  • Fisherbrand Silikonlabbmatta: Denna FDA livsmedelsgodkända silikonlabbmatta är lämplig för olika laboratoriemiljöer, inklusive kylrum, rena rum och sterila sviter, där hög sterilitet är avgörande. Skyddar effektivt bänkskivor från temperaturer upp till °200 C (°392 F) och visar allmän kemikalieresistens mot måttligt oxiderande kemikalier.
Specifikationer
Spänning 100 till 240 V