Läs mer
Julabo™ Trippelisolerade slangar för bad
Produktkod. 10778301
Storlek:
1 m
1,5 m
Förpackningsstorlek:
1.5m
Varje
Produktkod. 10778301
Brand: Julabo™ 8930210
Bara null kvar
Specifikationer
För användning med (utrustning) CF30, CF31, CF40, CF41 Kryokompakt cirkulator, F25-HE kyl/värme cirkulator
Temperaturområde -100 °C till +350 °C
Typ Trippelisolerad slang
Inkluderar M16 x 1 kontakt
Material Metall
Storlek 1 m