Läs mer
Julabo™ Trippelisolerade slangar för bad
Storlek:
1 m
1,5 m
Förpackningsstorlek:
1.5m
Varje
Specifikationer
Specifikationer
| För användning med (utrustning) | CF30, CF31, CF40, CF41 Kryokompakt cirkulator, F25-HE kyl/värme cirkulator |
| Temperaturområde | -100 °C till +350 °C |
| Typ | Trippelisolerad slang |
| Inkluderar | M16 x 1 kontakt |
| Material | Metall |
| Storlek | 1 m |