Läs mer
H-B DURAC™ SP Scienceware™ Trippelskala öl- och vinhydrometrar
Beskrivning
- Bestäm om startmos eller vört är acceptabel kvalitet för att uppnå önskat resultat
- Övervaka fermenteringsprocessen för att se om variabler bör ändras
- Bestäm när jäsningen är klar
- Beräkna ungefärlig alkoholhalt i den färdiga produkten; från 0 till 20 volymprocent
- Tillverkad i strikt överensstämmelse med NIST som beskrivs i NBS Cirkulär 555 Military STD-45662A och ISO 17025 i förekommande fall.
- Uppfyller eller överskrider toleranserna för noggrannhet och fysiska specifikationer som anges av NIST Cirkulär 55, American Society of testing Materials e100-10 eller American Petroleum Institute
- Bly- och kvicksilverfri
Finns i 3 stilar:
- Splittersäker
- All plast, spricksäker design tar bort risken för kontaminering på grund av instrumentbrott
- Lättläst plan yta design
- Polykarbonat
- Polykarbonat av optisk kvalitet ger glasliknande klarhet med spricksäker styrka för att eliminera risken för kontaminering på grund av att instrumentet går sönder
- Färgkodade band indikerar när jäsningen är klar; lättläst typsnitt
- Glas
- Standard glasdesign ger billig jäsningsövervakning
- Färgkodade band indikerar när jäsningen är klar; lättläst typsnitt
Beställningsinfo
Rekommendera testning i en Hydrometerburk (säljs separat).
Garanti
1 års garanti
Specifikationer
Specifikationer
| Kvantitet | 1 |
| Typ | Alkoholhydrometer |
| Noggrannhet | ±0,005 SpGr; 1° Brix |
| Ökar | 0,005 sp.gr.; 1° Brix; ABV: 1 % |
| Certifikat och efterlevnad | NIST |
| Längd (metrisk) | 234 mm |
| För användning med (utrustning) | Hydrometerburk; Termometer |
| Inkluderar | Konverteringsdiagram |
| Brix sortiment | 0 till 35° |
| För användning med (applikation) | Ölbryggning; Vintillverkning |
| Visa mer |
Säkerhet och hantering
Produktbeteckning
- H-B DURAC TRIPLE SCALE BEER AND WINE HYDROMETER, SHATTERPROOF
- Varning
- FARA FÖR SKADLIGA LÅNGTIDSEFFEKTER (FÖR VATTENMILJÖN) Kategori: kronisk 2
- Allvarlig ögonskada/ögonirritation Kategorija 2
- Frätande eller irriterande verkan på hud Kategori 2
- Preobcutljivost koze Kategorija 1
- H315-Irriterar huden.
- H317-Kan orsaka allergisk hudreaktion.
- H319-Orsakar allvarlig ögonirritation.
- H411-Giftigt för vattenlevande organismer med långtidseffekter.
- P264-Tvätta grundligt efter användning.
- P280-Använd skyddshandskar/skyddskläder/ögonskydd/ansiktsskydd.
- P305+P351+P338-VID KONTAKT MED ÖGONEN: Skölj försiktigt med vatten i flera minuter. Ta ur eventuella kontaktlinser om det går lätt. Fortsätt att skölja.
- P333+P313-Vid hudirritation eller utslag: Sök läkarhjälp.
- P337+P313-Vid bestående ögonirritation: Sök läkarhjälp.
- P501b-Innehållet/behållaren lämnas till I enlighet med lokala / regionala / nationella / internationella bestämmelser (ska anges).
- MIXTURE LIST-Contain: Reaction products ofEpichlorohydrin andBisphenol A
Alla skalor är avsedda att läsas med vätskor vid 68 F (°20 °C). En konverteringstabell medföljer för att justera för varierande temperaturer. För korrekta resultat bör hydrometern alltid användas tillsammans med en termometer (säljs separat).