Läs mer
Thermo Scientific™ Triple Wrap Sterile Pack Trypton Soya Agar med VHP indikator och 2D streckkod
Beskrivning
Upplev renrumsförtroende på nästa nivå med Thermo Scientific™ Triple Wrap Sterile Pack Tryptone Soya Agar tallrikar, komplett med VHP indikator och 2D streckkod.
Uppnå förtroende för dina resultat och säkerställ optimal mediatillväxt genom att använda plattor med en ångfas väteperoxid (VHP ) exponeringsindikator, utformad för att bekräfta integriteten hos omslagsmaterialet och försegling under VHP exponering.
Tre skyddande lager minskar risken för kontaminering:
- Primär film med fuktkontrollplåster
- Sekundär film VHP barriär med immobiliserad torkmedelspåse
- Tertiär film dammskydd
- Säljs bekvämt i förpackningar om 100 st som är förseglade för säkerhet
Införandet av nya element förbättrar fuktkontrollen genom att tillåta passage och absorption av överskottsfukt.
Att använda tallrikar med förbättrad hållbarhet och förvaring i rumstemperatur erbjuder en kostnadseffektiv lösning som minimerar ny batchvalidering och kylkostnader Alla produkter
är inte tillgängliga för försäljning i alla territorier. Vänligen fråga.
Specifikationer
Specifikationer
| Färg | Elfenben, genomskinlig |
| Beskrivning | Thermo Scientific™ Steril trippellindad tryptisk sojaagar som sätter sig med neutralisatorer och VHP indikator |
| Formatera | 85 mm plåt |
| Produkttyp | Mikrobiologimedia |
| Fyll vikt | 30 gram (+/- 0,5) |
| Förpackningstyp | Ingen innerförpackning av kartong, trippellindad-bestrålad, med VHP barriärfolie |
| Kvantitet | 100/pk |