Läs mer
Thermo Scientific™ Triple Wrap Sterile Pack m/VHP Indikator Trypton Soja Agar m/Lecitin, Polysorbat 80, Natriumtiosulfat, L-Histidin
Description
Upplev renrumsförtroende på nästa nivå med Thermo Scientific™ Triple Wrap Sterile Pack Tryptone Soya Agar tallrikar, komplett med VHP indikator, Lecitin, Polysorbat 80, Natriumtiosulfat och L-Histidin.
Uppnå förtroende för dina resultat och säkerställ optimal mediafertilitet genom att använda plattor med en väteperoxid i ångfas (VHP ) exponeringsindikator, utformad för att bekräfta integriteten hos omslagsmaterialet och försegling under VHP exponering.
Tre skyddande lager minskar risken för kontaminering:
Alla produkter är inte tillgängliga för försäljning i alla territorier. Vänligen fråga.
Tre skyddande lager minskar risken för kontaminering:
- Primär film med fuktkontrollplåster
- Sekundär film VHP barriär med immobiliserad torkmedelspåse
- Tertiär film dammskydd
- Införlivandet av nya element förbättrar fuktkontrollen genom att tillåta passage och absorption av överskottsfukt
- Att använda tallrikar med förbättrad hållbarhet och förvaring i rumstemperatur erbjuder en kostnadseffektiv lösning som minimerar validering av nya batch- och kylkostnader
Alla produkter är inte tillgängliga för försäljning i alla territorier. Vänligen fråga.
Specifications
Specifications
| Färg | Elfenben, genomskinlig |
| Innehåll och lagring | 2 till 25 °C |
| Formatera | 55 mm kontaktplatta |
| Tillverkningsursprung | Tyskland |
| Medietyp | Trypton sojaagar |
| Produkttyp | Agarplattan |
| Fyll vikt | 13,0 g± 0,5 g |
| Förpackningstyp | Triple Wrapped - Bestrålad |
| Kvantitet | 100/Pk. |