Läs mer
Thermo Scientific™ TriPlus RSH Autosampler Fixed GT Nål spruta
Handla allt Thermo Scientific ProdukterBeskrivning
Thermo Scientific™ TriPlus RSH Autosampler Fixed GT Needle-sprutor är exakta och reproducerbara över en mängd volymer.
- Borosilikatglas med metallflänsar
- Nålar och kolvar är av rostfritt stål
- Fältbeprövad sprutdesign
Specifikationer
Specifikationer
| Material | Rostfritt stål (nål), Rostfritt stål (kolv) |
| Beskrivning | Provspädning |
| Nålmätare | 22 G |
| Produkttyp | Gatät GC Autosampler-spruta, fast nål |
| Volym (metrisk) | 1 ml |
| Produktlinje | TriPlus |
| Längd (metrisk) nål | 57 mm |
| Nålpunktstil | LC |
| För användning med (utrustning) | TriPlus RSH Autosampler |
| Anslutningstyp | Fast |