Läs mer
Thermo Scientific™ TriPlus RSH Autosampler Fixed GT Nål spruta
Produktkod. 13436876 Handla allt Thermo Scientific Produkter
Volym (metrisk):
10 μl
100 μl
250μ L
1 mL
Nålmätare:
22 G
23 G
26s G
Förpackningsstorlek:
Varje
Produktkod. 13436876
Brand: Thermo Scientific™ 365I2351
Vänligen för att beställa denna produkten. Behöver du ett Webbkonto? Registrera ditt konto idag!
Thermo Scientific™ TriPlus RSH Autosampler Fixed GT Needle-sprutor är exakta och reproducerbara över en mängd volymer.
  • Borosilikatglas med metallflänsar
  • Nålar och kolvar är av rostfritt stål
  • Fältbeprövad sprutdesign
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifikationer
Material Rostfritt stål (nål), Rostfritt stål (kolv)
Beskrivning 250μ L FN GT, 23 G, 57 mm
Nålmätare 23 G
Längd (metrisk) 57 mm
Produkttyp GC Autosampler spruta
Kvantitet Ea.
Volym (metrisk) 250μ L
Längd (metrisk) nål 57 mm
Nålpunktstil Sidohål
För användning med (utrustning) TriPlus RSH Autosampler
Anslutningstyp Fast
Sterilitet Sterila
PTFE tippad kolv Ja