Läs mer
Thermo Scientific™ TriPlus RSH Autosampler spruta med fast nål, 10 μL
Produktkod. 13406856 Handla allt Thermo Scientific Produkter
Change view
Nålmätare:
23s G
26s G
Längd (metrisk) nål:
57 mm
85 mm
Förpackningsstorlek:
Varje
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Nålmätare Längd (metrisk) nål Förpackningsstorlek
13406856 23s G 57 mm Varje
13436856 26s G 85 mm Varje
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Produktkod. 13406856 Leverantör Thermo Scientific™ Leverantörsnummer 365D0271
 Begränsad artikel
Beräknad leverans: 03-12-2026
Lägg i varukorgen
Edge
Lägg i varukorgen
Thermo Scientific™ TriPlus RSH Autosampler-sprutor med fast nål är exakta och reproducerbara över en mängd volymer.
  • Borosilikatglas med metallflänsar
  • Nålar och kolvar är av rostfritt stål
  • Fältbeprövad sprutdesign
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifikationer
Beskrivning Merlin Ventilinjektor, PTV och Split
Nålmätare 23s G
Produkttyp GC Autosampler spruta, fast nål
Volym (metrisk) 10 μl
Längd (metrisk) nål 57 mm
Nålpunktstil Kon
För användning med (utrustning) TriPlus RSH Autosampler och TriPlus 100LS Autosampler