Läs mer
Thermo Scientific™ TriPlus RSH Autosampler spruta med fast nål, 100 μL
Produktkod. 12866036 Handla allt Thermo Scientific Produkter
Change view
Volym (metrisk):
100 μl
Förpackningsstorlek:
Varje
Produktkod. Volym (metrisk) Förpackningsstorlek
12866036 100 μl Varje
1 options
Produktkod. 12866036 Leverantör Thermo Scientific™ Leverantörsnummer 365H2141
Beräknad leverans: 11-12-2026
Thermo Scientific™ TriPlus RSH Autosampler-sprutor med fast nål är exakta och reproducerbara över en mängd volymer.
  • Borosilikatglas med metallflänsar
  • Nålar och kolvar är av rostfritt stål
  • Fältbeprövad sprutdesign
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifikationer
Nålmätare 23s G
Produkttyp Fast gastät spruta
Volym (metrisk) 100 μl
Nålpunktstil Kon