Läs mer
Thermo Scientific™ TriPlus RSH Autosampler spruta med fast nål, 5 μL
Produktkod. 12896026 Handla allt Thermo Scientific Produkter
Change view
Volym (metrisk):
5μ L
Förpackningsstorlek:
Varje
Produktkod. Volym (metrisk) Förpackningsstorlek
12896026 5μ L Varje
1 options
Produktkod. 12896026 Leverantör Thermo Scientific™ Leverantörsnummer 365C0251
ChemsChrom Mega Deals
Använd kampanjkoden 27993
Visa alla kampanjer
Beräknad leverans: 14-12-2026
Thermo Scientific™ TriPlus RSH Autosampler-sprutor med fast nål är exakta och reproducerbara över en mängd volymer.
  • Borosilikatglas med metallflänsar
  • Nålar och kolvar är av rostfritt stål
  • Fältbeprövad sprutdesign
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifikationer
Beskrivning 5μ L FN, 26s G, 57 mm
Nålmätare 26s G
Längd (metrisk) 57 mm
Produkttyp GC Autosampler spruta
Kvantitet Ea.
Volym (metrisk) 5μ L
Längd (metrisk) nål 57 mm
Nålpunktstil Kon
För användning med (utrustning) TriPlus RSH Autosampler
PTFE tippad kolv Nej